Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CrCl3 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.45
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
pH
2.4-2.6 (20 °C, 50-53 g/L in H2O)
mp
81 °C
density
1.76 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Cr](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Cr.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
InChI key
LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K
Application
Chromium(III) chloride hexahydrate can be used as a:
- Source of Cr(II) in the Takai reaction.
- Component of the deep eutectic solvent applicable as a catalyst in the esterification of carboxylic acids with alcohols.
- Precursor to prepare metal-oxide-doped amorphous titanium oxides, which are used as catalysts in the oxidative dehydrogenation of ethylbenzene.
Legal Information
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chromium(III) chloride hexahydrate
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1B
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Kody zagrożeń
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?