Przejdź do
1.02764
Tlenek miedzi(II)
granular for elementary analysis
Synonim(y):
Granulowany tlenek miedzi
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1750,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CuO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
79.55
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-269-1
NACRES:
NA.21
MDL number:
1750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
potency
470 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
mp
1326 °C (decomposition)
density
6.48 g/cm3 at 25 °C
bulk density
500 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Cu]=O
InChI
1S/Cu.O
InChI key
QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Łatwa synteza i charakterystyka elektrochemiczna trójskładnikowego kompozytu polianilina@TiO(2)-CuO jako elektrody do zastosowań w superkondensatorach...: W artykule omówiono syntezę i potencjalne zastosowanie tlenku miedzi(II) w elektrodach superkondensatorów, koncentrując się na poprawie magazynowania energii (Boutaleb et al., 2022).
  • Zielona produkcja nieenzymatycznego czujnika glukozy z wykorzystaniem wielościennych nanorurek węglowych ozdobionych nanocząstkami tlenku miedzi (II) do analizy płynu łzowego...: W niniejszym badaniu przedstawiono nowatorskie podejście wykorzystujące tlenek miedzi(II) do opracowania czujników glukozy, z zastosowaniami w monitorowaniu stanu zdrowia (Asgari Kheirabadi et al., 2022).
  • Właściwości fizykomechaniczne i przeciwdrobnoustrojowe kompozytów cementowych z wybranymi nanorozmiarowymi tlenkami i dwuskładnikowymi układami tlenkowymi...: Bada ulepszenia kompozytów cementowych poprzez włączenie tlenku miedzi(II), koncentrując się na wytrzymałości i właściwościach przeciwdrobnoustrojowych (Jędrzejczak et al., 2022).
Analysis Note
Oznaczenie (kompleksometryczne): ≥ 99
Chlorek (Cl): ≤ 0,005 %
Siarka całkowita (jako SO₄): ≤ 0,015 %
Azot całkowity (N): ≤ 0.002 %
C (węgiel): ≤ 0,01 %
Gęstość nasypowa: 240 - 270 g/100 ml
Wielkość cząstek (0,71-2 mm): ≥ 90 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tlenek miedzi(II)
Piktogramy
Environment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)