Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CuO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
79.55
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-269-1
NACRES:
NA.21
MDL number:
eCl@ss:
38150108
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
grade
ACS reagent
assay
(oxygen demand as CuO): -≥ 55.0 %
form
solid
weight
=79.54 g/mol
mp
1300 °C
density
6.2 g/cm3 at 20 °C
bulk density
2200 kg/m3
cation traces
C: ≤0.002%, N: ≤0.002%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=[Cu]
InChI
1S/Cu.O
InChI key
QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N
Application
- Badanie szerokopasmowego fotodetektora opartego na hybrydowym 2D tlenku miedzi / zredukowanym tlenku grafenu...: W ramach tych badań opracowano fotodetektor wykorzystujący nowatorską hybrydę tlenku miedzi i zredukowanego tlenku grafenu, wykazując zwiększone możliwości wykrywania szerokopasmowego, co jest istotne dla postępu w technologiach czujników optycznych (Ngo et al., 2024).
- Warstwa elektroczujnikowa zbudowana z nanokompozytu WO(3)/CuO do elektrochemicznego oznaczania fungicydu 2-fenylofenolu...: W artykule omówiono wytwarzanie i zastosowanie nanokompozytowej warstwy tlenku wolframu/tlenku miedzi do czułego i selektywnego elektrochemicznego wykrywania fungicydu 2-fenylofenolu, podkreślając jego potencjał w monitorowaniu środowiska (Prabhu et al., 2023).
- Czujnik roztworu tlenku miedzi utworzony na cienkiej warstwie z nanodrutami do wykrywania etanolu w wodzie ..: W niniejszym badaniu przedstawiono opracowanie czujnika opartego na tlenku miedzi z cienkimi warstwami wzmocnionymi nanodrutami do wykrywania etanolu w wodzie, oferującego obiecujące podejście do zastosowań związanych ze środowiskiem i zdrowiem (Kimura i Tohmyoh, 2022).
- Tuning the Redox Chemistry of Copper Oxide Nanoarchitectures Integrated with rGOP via Facet Engineering: Wykrywanie H(2)S w kierunku detekcji SRB..: W tym artykule zbadano modyfikację nanostruktur tlenku miedzi w połączeniu ze zredukowanym tlenkiem grafenu, poprawiając ich właściwości redoks do wykrywania siarkowodoru, co ma kluczowe znaczenie w wykrywaniu bakterii redukujących siarczany w zastosowaniach przemysłowych (Asif i in., 2022).
Analysis Note
Oznaczenie (zapotrzebowanie na tlen jako CuO): ≥ 55,0 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,005 %
Węgiel całkowity (C): ≤ 0,002 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,002 %
Siarka całkowita (jako SO₄): ≤ 0,005 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,005 %
Węgiel całkowity (C): ≤ 0,002 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,002 %
Siarka całkowita (jako SO₄): ≤ 0,005 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tlenek miedzi
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?