Przejdź do
1.02791
Bezwodny siarczan miedzi(II)
for analysis EMSURE®
Synonim(y):
Copper(II) sulfate anhydrous
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
338,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
838,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CuO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.61
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-847-6
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% dry basis (iodometric)
Grade:
anhydrous
Form:
solid
Solubility:
203 g/L
338,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
anhydrous
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% dry basis (iodometric)
form
solid
potency
481 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.2% Substances not precipitated by hydrogen sulfide (as sulfate)
loss
≤ 0.5% loss on drying, 250 °C
pH
3.5-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
solubility
203 g/L
density
3.60 g/cm3 at 20 °C
bulk density
800 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%
cation traces
Fe: ≤0.015%, N: ≤0.005%, Ni: ≤0.005%, Pb: ≤0.005%, Zn: ≤0.02%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cu+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Cu.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI key
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Ultra-czułe chipy MEMS do różnicowej analizy termicznej (DTA): Aplikacja ta podkreśla zastosowanie bezwodnego siarczanu miedzi(II) w opracowywaniu układów mikroelektromechanicznych (MEMS), zwiększając czułość analizy termicznej kluczowej dla badań materiałoznawczych (Zhang H et al., 2023).
  • Opracowanie i walidacja metody chromatograficznej z wymianą ligandów miedzi: Koncentruje się na szacowaniu zawartości kwasu D-mlekowego w roztworze mleczanu Ringera przy użyciu bezwodnego siarczanu miedzi(II), wykazując jego rolę w analizie farmaceutycznej oraz zapewniając bezpieczeństwo i skuteczność leków (Sharaf El-Din MMK i in., 2018).
  • Pozyskiwanie wody z powietrza przy użyciu bezwodnej soli ze światłem słonecznym: Wykorzystuje bezwodny siarczan miedzi(II) w nowatorskiej aplikacji środowiskowej, która bada zrównoważone technologie pozyskiwania wody, zajmując się kwestiami globalnego niedoboru wody (Li R et al., 2018).
Analysis Note
Oznaczenie (jodometryczne, obliczone na wysuszonej substancji): ≥ 99,0 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,002 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,005 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,015 %
Ni (Nikiel): ≤ 0,005 % Zn (Cynk): ≤ 0,02 % Substancje niebędące opadami005 %
Pb (Ołów): ≤ 0,005 %
Zn (Cynk): ≤ 0,02 %
Substancje niewytrącane przez siarkowodór (jako siarczan): ≤ 0,2 %
Strata przy suszeniu (250 °C): ≤ 0,5 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Not applicable
Kody zagrożeń
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)