Wybierz wielkość
307,00 zł
476,00 zł
307,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
Nazwa produktu
Water, for UHPLC-MS LiChrosolv®
agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
suitable for SM 4500 - NH3
Poziom jakości
zgodność regionalna
suitable for FDA C-010.02
ciśnienie pary
23 hPa ( 20 °C)
linia produktu
LiChrosolv®
Formularz
liquid
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.34 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
0.0 °C (32.0 °F)
rozpuszczalność
water: miscible
gęstość
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
ślady kationów
Al: ≤5 ppb
Ca: ≤5 ppb
Fe: ≤5 ppb
K: ≤5 ppb
Mg: ≤10 ppb
Na: ≤50 ppb
ciąg SMILES
O
Zastosowanie
PFAS testing
general analytical
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/H2O/h1H2
Klucz InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
1 of 4
Ta pozycja | 1.15333 | 34877-M | 1.00577 |
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| application(s) general analytical | application(s) general analytical | application(s) general analytical | application(s) - |
| technique(s) UHPLC: suitable | technique(s) LC/MS: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) GC-HS: suitable |
| solubility water: miscible | solubility water: miscible | solubility water: miscible | solubility - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| refractive index n20/D 1.34 (lit.) | refractive index n20/D 1.34 (lit.) | refractive index n20/D 1.34 (lit.) | refractive index n20/D 1.34 (lit.) |
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- przetestowana i określona przydatność dla UHPLC-MS i UHPLC-UV: dla elastyczności analitycznej
- określona jakość w dodatniej i ujemnej w dodatniej i ujemnej jonizacji elektrorozpryskowej (ESI) i atmosferyczno-ciśnieniowej chemicznej jonizacji-spektrometrii mas (APCI-MS) dla najniższych granic wykrywalności i pewności analiz dla wszystkich ważnych trybów MS (test 1)
-ESI/APCI (+) < 2 ppb
-ESI/APCI (-) < 10 ppb - najniższy profil zanieczyszczeń: dla linii bazowych wolnych od zakłóceń (test 2)
- mikrofiltrowany przez filtr 0,2 μm (test 3) w celu zapewnienia:
- długiej żywotności filtrów i części mechanicznych systemów HPLC
- zmniejszonego ryzyka zatkania kolumny - pakowane w butelki ze szkła borokrzemowego dla zminimalizowania zanieczyszczeń jonami metali
- najniższe poziomy zanieczyszczeń metalami śladowymi dla minimalnego tworzenia adduktów jonów metali
-<5 ppb - najniższy poziom zanieczyszczeń glikolem polietylenowym (PEG) w linii rozpuszczalników UHPLC-MS (stosunek sygnału do szumu PEG S/N < 50)
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt powiązany
wyposażenie dodatkowe
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Produkty
Pesticide residue analysis of 331 pesticides and 44 metabolites in cabbage samples using Supel™ QuE QuEChERS mixes and Purospher® STAR RP-18e column.
LC/LC-MS method identifies 8 aminoglycosides in pork using Discovery® DSC-18 SPE and Ascentis® Express C18 UHPLC, per Chinese standards.
A precise U/HPLC-MS/MS method with QuEChERS extraction for the analysis of glyphosate, glufosinate, and AMPA in green tea.
Extract pantothenic acid (vitamin B5) from infant formula and quantify via LC-MS/MS using Ascentis® Express C18 UHPLC column per GB 5009.210-2023.
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
Are there any products tested to ensure less than or equal to 1 ppb TOC? If not, what are the available options for water tested at the ppb level?
1 answer-
Products tested to ensure less than or equal to 1 ppb TOC are not available. However, there are options for water that is tested to the ppb level. The items of potential interest include the following:
1. 15333: less than or equal to 30 ppb TOC
2. 03728: less than or equal to 10 ppb TOC
3. 02699: less than or equal to 30 ppb TOC
4. 03702: less than or equal to 30 ppb TOC
The item that may be of most interest is product 1037281002, as the specification is less than or equal to 10 ppb for TOC.Helpful?