Przejdź do
1.03871
Agar ® prime CIN (Cefsulodin, Irgasan, Novobiocin)
acc. SCHIEMANN, ISO 10273
Synonim(y):
Agar SCHIEMANNA, Agar selektywny Yersinia (YSA), CIN Agar, Cefsulodin, Irgasan, Novobiocin Agar
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
956,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
eCl@ss:
32039090
956,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
ISO 10273
Quality Segment
product line
GranuCult® prime
form
powder
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.4±0.2 (25 °C)
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with Yersinia Selective Supplement (CIN) (1.03880)
storage temp.
15-25°C
suitability
selective for (Microorganism: Yersinia)
General description
GranuCult® prime CIN (Cefsulodin, Irgasan, Novobiocin) Agar to bogate w składniki odżywcze, selektywne podłoże przeznaczone do izolacji i różnicowania Yersinia enterocolitica z łańcucha pokarmowego i innych materiałów.
Selektywność pożywki jest zapewniona dzięki zastosowaniu antybiotyków - Cefsulodin, Irgasan (Triclosan), Novobiocin, soli żółciowych i barwnika fioletu krystalicznego, które synergistycznie hamują florę towarzyszącą. Pirogronian zawarty w pożywce sprzyja wzrostowi Yersinia spp. Agar jest środkiem zestalającym.
Mannitol z pożywki jest rozkładany przez rosnące Yersinia, tworząc kwas, który wywołuje zmianę pH wskazywaną przez neutralną czerwień. Pozytywne kolonie mają czerwony kolor. Reakcja fermentacji przez rosnącą Yersinia jest intensywna i zlokalizowana, co powoduje charakterystyczny wygląd "byczego oka". Drobnoustroje, które nie metabolizują mannitolu z pożywki, tworzą bezbarwne, półprzezroczyste kolonie.
Application
GranuCult® prime CIN (Cefsulodin, Irgasan, Novobiocin) Agar służy do izolacji i różnicowania Yersinia enterocolitica z łańcucha pokarmowego i innych materiałów.
Analysis Note
  • Antybiotyki - Cefsulodin, Irgasan (Triclosan), Novobiocin są dodawane oddzielnie po autoklawowaniu.
  • Odwodniona pożywka ma postać granulatu o różowym zabarwieniu.
  • Przygotowane podłoże jest klarowne do lekko opalizującego i czerwonego.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
548-62-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)