Przejdź do
1.04140
® Salmonella
suitable for lateral flow assay, input: food(s), for Salmonella spp.
Synonim(y):
Szybki test żywności na salmonellę
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 test
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1170,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116129
1170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
according to AOAC® PTM
Quality Segment
product line
Singlepath®
shelf life
15 mo.
packaging
pack of 25 strips
technique(s)
lateral flow assay: suitable, microbe id | immunological: suitable
input
food(s)
application(s)
food and beverages
pathogen testing
storage temp.
2-8°C
suitability
Citrobacter spp., Salmonella spp.
General description
Singlepath® Salmonella to szybki test diagnostyczny przeznaczony do wykrywania bakterii Salmonella w różnych próbkach żywności. Salmonella to rodzaj bakterii, które mogą powodować infekcje u ludzi, prowadząc do objawów takich jak biegunka, gorączka i skurcze brzucha. Singlepath® Salmonella to szybki test immunochromatograficzny oparty na przeciwciałach znakowanych złotem w celu wykrycia obecności określonego antygenu, w tym przypadku bakterii Salmonella. Test zawiera pasek membrany nitrocelulozowej, który jest pokryty przeciwciałami specyficznymi dla antygenów Salmonella. Gdy próbka jest nakładana na pasek testowy, wszelkie obecne antygeny Salmonella wiążą się z przeciwciałami na pasku, powodując powstanie widocznej linii testowej. Wykonanie testu zajmuje około 20 minut, a wyniki są interpretowane na podstawie obecności lub braku linii testowej. Granicę wykrywalności można uznać za mniejszą niż jedna jednostka tworząca kolonię w 25 g próbki żywności, w zależności od grupy serologicznej. Nie są potrzebne żadne dodatkowe wydatki na sprzęt.
Application
SINGLEPATH® Salmonella to szybki test immunochromatograficzny przeznaczony do stosowania w laboratoriach mikrobiologicznych analizujących żywność i pasze dla zwierząt w celu wstępnego jakościowego wykrywania Salmonella spp. z matryc żywnościowych, takich jak mięso (surowa mielona wołowina i surowy mielony indyk), przyprawy (czarny pieprz), nabiał (suszone odtłuszczone mleko), suszona żywność (kokos) i owoce morza (gotowane, obrane mrożone krewetki).
Features and Benefits
  • Szybka i niezawodna metoda
  • Wysoka czułość i swoistość w porównaniu z konwencjonalnymi metodami hodowli
  • Może być wykonywana bez potrzeby specjalistycznego sprzętu lub personelu.
Analysis Note
Test wydajności (Salmonella enteritidis NCTC 5188 (WDCM 00119)): +
Test wydajności (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): +
Test wydajności (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): -
Test wydajności (Citrobacter freundii ATCC 8090): -
Other Notes
Zastępuje: 1.04140.0002
Legal Information
AOAC is a registered trademark of AOAC International
SINGLEPATH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)