Przejdź do
1.04239
Roztwór glutardialdehydu 25%
for electron microscopy
Synonim(y):
Glutaraldehyde solution, Glutaric dialdehyde solution, Pentane-1,5-dial
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
OHC(CH2)3CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.12
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352114
Beilstein/REAXYS Number:
605390
MDL number:
eCl@ss:
32150211
Technique(s):
electron microscopy: suitable
Bp:
100.5 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
0.27 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
0.27 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
concentration
23.5-26.5% (alkalimetric)
technique(s)
electron microscopy: suitable
color
colorless
pH
>3.0 (20 °C in H2O)
bp
100.5 °C/1013 hPa
mp
-6 °C
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
InChI key
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Roztwór glutardialdehydu 25% - do mikroskopii elektronowej, jest środkiem utrwalającym dla próbek przeznaczonych do analizy morfologicznej i enzymatyczno-histochemicznej. 25% roztwór aldehydu glutarowego jest stosowany do utrwalania próbek pochodzenia ludzkiego do półcienkich wycinków i mikroskopii elektronowej. Jest on rozcieńczany buforem fosforanowym (diwodorofosforan potasu do analizy EMSURE® ISO (numer produktu 1.04873) lub bezwodny diwodorofosforan sodu do analizy EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur (numer produktu 1.06586)
w celu osiągnięcia odpowiedniego stężenia roboczego. Alternatywnie, szczególnie wrażliwy materiał używany do histochemii enzymatycznej zostanie utrwalony aldehydem glutarowym zgodnie z P.J. Anderson, oczyszczony i napełniony ampułkami w azocie (numer produktu 1.12179). Wrażliwe enzymy, np. endogenna peroksydaza, często mogą być wizualizowane tylko w ten sposób. Jest to produkt zarejestrowany jako IVD i posiada certyfikat CE, dzięki czemu może być stosowany do celów diagnostyki klinicznej. Więcej szczegółów można znaleźć w instrukcji obsługi (IFU). IFU można pobrać z tej strony internetowej.
Analysis Note
Oznaczenie (alkacymetryczne): 23,5 - 26,5 %
Wartość pH: ≥ 3,0
Gęstość (d 20 °C/ 4 °C): 1,060 - 1,065
Absorbancja A (235 nm; 1:200 rozcieńczony wodą; 1 cm): ≤ 0,3
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
supp_hazards
Co się dzieje?
WGK 3
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
111-30-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)