This product is supplied as a dry crystalline powder. No mixing is required before weighing the powder. During preparation of the staining solution, stirring is necessary as described in the user guide: For the Gill method, stir for 1 hour at room temperature, then filter before use. For the Harris method, dissolve under heating with stirring, followed by further mixing and filtration. Detailed preparation instructions are available in the user guide below.
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/119/913/104302ug-ms.pdf
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 794,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2390,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 30 680,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.28
UNSPSC Code:
41116130
EC Index Number:
208-237-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
794,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
solid
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
visual transition interval
5.0-7.2, yellow to violet
mp
140 °C (Elimination of water of crystallisation)
bulk density
500 kg/m3
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O1C[C@@]2([C@H](c4c1c(c(cc4)O)O)c3c(cc(c(c3)O)O)C2)O
InChI
1S/C16H14O6/c17-10-2-1-8-13-9-4-12(19)11(18)3-7(9)5-16(13,21)6-22-15(8)14(10)20/h1-4,13,17-21H,5-6H2/t13-,16+/m1/s1
InChI key
WZUVPPKBWHMQCE-CJNGLKHVSA-N
General description
Hematoxylin crystals are a dye for the specific staining of DNA in the nuclei. It is used in cytology and histology. Nuclei are stained blue, dark violet to black. Hematoxylins are mixed with trivalent positively charged metal salts and build up the so-called hematoxylin lakes, used for the selective staining of nuclei (DNA) .
It is an IVD registered product and CE certified, thus can be used for clinical diagnostic purposes. For more details, please see instructions for use (IFU).
It is an IVD registered product and CE certified, thus can be used for clinical diagnostic purposes. For more details, please see instructions for use (IFU).
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Should this product be stirred or mixed before use? 使用前には、攪拌・混和したほうが良いでしょうか?