Przejdź do
1.04352
L-Histidine
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, JP, USP
Synonim(y):
His, (S)-2-Amino-3-(4-imidazolyl)propionic acid, NSC 137773
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
0.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1810,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2890,00 zł
1.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4060,00 zł
10 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
22 030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H9N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.15
EC Index Number:
200-745-3
UNSPSC Code:
12352209
Beilstein/REAXYS Number:
84088
MDL number:
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówieniePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
ChP, JP, Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable, pH adjustment: suitable
pH
7.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
282 °C (dec.) (lit.)
application(s)
biomolecule formulation
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
InChI key
HNDVDQJCIGZPNO-YFKPBYRVSA-N
General description
Chemicals play an important role in the stabilization of a biologic drug during its manufacturing and formulation process – for instance, by preventing aggregation. We offer a wide range of high-quality stabilizers, buffers and salts to successfully purify and formulate your biomolecules. Specifically developed for high-risk applications, they are low in bioburden and endotoxins.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Histidine is used in biopharma manufacturing as a buffer in formulation. It is often used together with histidine monohydrochloride to prepare histidine buffer with the desired pH value.
Due to its low microbial and endotoxin limits, L-Histidine Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Biochem/physiol Actions
Precursor of histamine by action of histidine decarboxylase.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Histidine
Not applicable
WGK
WGK 1
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
T1503
Numer produktu
-
25G
Wielkość opakowania/ilość
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia