Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 203,00 zł |
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 421,00 zł |
4 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 642,00 zł |
Informacje o tej pozycji
203,00 zł
Nazwa produktu
n-heksan, for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
vapor density
~3 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
256 mmHg ( 37.7 °C), 5.2 psi ( 37.7 °C), ~132 mmHg ( 20 °C)
product line
SupraSolv®
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
453 °F
potency
25000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7.7 %
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.375 (lit.)
kinematic viscosity
0.50 cSt(20 °C)
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
transition temp
flash point -22 °C
solubility
0.0095 g/L
density
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Features and Benefits
• Detector-specific impurity control, targeting the precise analyte classes most detrimental to ECD (halogenated compounds) and FID (hydrocarbons and organic residues) performance, resp.
• Widest specified retention time range, guaranteeing a clean chromatographic baseline from early- to late-eluting analytes
• Batch-to-batch consistency, ensuring long-term reproducibility across routine and regulatory analytical workflows
Analysis Note
- GC-ECD (early retention window): ≤ 1 ng/mL relative to tetrachloromethane
- GC-ECD (late retention window): ≤ 2 pg/mL relative to lindane
- GC-FID: ≤ 2 ng/mL relative to n-tetradecane
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under n-heksan
Słowo ostrzegawcze
Danger
Narządy docelowe
Central nervous system, Nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
-7.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-22 °C - closed cup
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
110-54-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?