Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12141726
eCl@ss:
38150701
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
liquid
General description
Rtęć (srebro rtęciowe) jest szeroko stosowana w produkcji związków rtęci (I) i rtęci (II), ponieważ występuje na dwóch stopniach utlenienia +1 i +2. Jest również stosowana do otrzymywania związków rtęci organicznej i kompleksów koordynacyjnych rtęci. Sole rtęci(II) są wykorzystywane do przygotowywania ważnych przemysłowo odczynników chemicznych, takich jak zasada Millona, odczynnik Nesslera (tetrajodomrówczan potasu), jednowymiarowy polimer (sole HgNH2+)n) itp.
Packaging
Plastikowa butelka
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Dla klientów z USA: Zawiera rtęć; Nie wyrzucać do śmieci - utylizować zgodnie z lokalnymi, stanowymi lub federalnymi przepisami.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Merkury
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 1
WGK
WGK 3
Not applicable
Kody zagrożeń
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7439-97-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?