Przejdź do
1.04445
Benzonase® Salt Tolerant Endonuclease
EMPROVE® EXPERT
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
80 kU
400 kU
4000 kU
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
Tego produktu nie można kupić jako gość. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod adresem +48 225 844 261lub
.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Benzonase®, EMPROVE® EXPERT
sustainability
Sustainability features
application(s)
pharma/biopharma processes
greener alternative category
storage temp.
-10 to -25°C
General description
The best-in-class solution for nucleic acid removal at high salt concentration in Bioprocessing
We are committed to bringing you Greener AlternativeProducts, which belongs to one of the four categories of greener alternatives .This product is a Design for Sustainability (DfS) developed product. Click hereto view its DfS scorecard.
Application
The Benzonase® Salt Tolerant endonuclease Emprove® Expert is a new enzyme, different in amino acids sequence from other Benzonase® endonuclease references. It was designed with state-of-the-art protein engineering capabilities, to ensure the highest activity at high salt concentrations. The protein is a monomer with a molecular weight of about 27 kDa . The protein has an isoelectric point (pI) at pH 9.68. It is functional between pH 6 and 10, and from 0 °C to above 37 °C. Mg2+ (1–2 mM) is required for enzyme activity.
Packaging
  • 80,000 Units
  • 400,000 Units
  • 4,000,000 Units + 40, 000 Units tailgate sample
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Benzonase is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
T1503
Numer produktu
-
25G
Wielkość opakowania/ilość
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia