Przejdź do
1.04451
Wielopierwiastkowy roztwór wzorcowy ICP XIII
(15 elements in diluted nitric acid), Certipur®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1370,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.24
1370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
matrix
(in diluted nitric acid)
pH
1 (20 °C in water)
density
1.032 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
(Mining, Battery testing and Analysis)
format
multi-component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany zgodnie z normą ISO 17034 i charakteryzowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025. Ten CRM jest identyfikowalny w jednostkach SI kg i mierzony względem materiału pierwotnego z NMI, np.
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i Samooceny Jakości Zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony https://www.sigmaaldrich.com/US/en/documents-search, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę wygaśnięcia.
Application
ICP Multi Element Standard Solution XIII jest certyfikowanym materiałem referencyjnym, który może być stosowany jako wzorzec kalibracyjny w spektroskopii plazmy indukcyjnie sprzężonej (ICP).
Packaging
100 ml w butelce HD-PE
Analysis Note
Al (aluminium): 500 mg/l
As (arsen): 100 mg/l
Be (beryl): 100 mg/l
Cd (kadm): 25 mg/l
Co (kobalt): 100 mg/l
Cr (chrom): 100 mg/l
Cu (miedź): 100 mg/l
Fe (żelazo): 100 mg/l
Hg (rtęć): 5 mg/l
Mn (mangan): 100 mg/l
Ni (nikiel): 100 mg/l
Pb (ołów): 100 mg/l
Se (selen): 25 mg/l
V (wanad): 250 mg/l
Zn (cynk): 100 mg/l
Other Notes
Aby uzyskać pełną listę produktów Certipur® dla ICP i AAS, informacje techniczne i przykładowe certyfikaty, odwiedź naszą stronę internetową Normy ICP i AAS
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat naszych nowo wprowadzonych norm ICP-Multi element Standards, sprawdź ulotkę: Commitment to Quality: Elevating Certipur® Standards to Certified Reference Material
W naszym dążeniu do bycia bardziej zrównoważonym, przechodzimy na wersję cyfrową z certyfikatami COA - pobierz je bezpośrednio z naszej strony internetowej.
Legal Information
Certipur jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy.
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)