Przejdź do
1.04479
Wielopierwiastkowy roztwór wzorcowy ICP VIII
(24 elements in diluted nitric acid), Certipur®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1290,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.24
1290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
matrix
(in diluted nitric acid)
pH
1 (20 °C in water)
bp
100 °C/1013 hPa
density
1.039 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
(Mining, Battery testing and Analysis.)
format
multi-component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany zgodnie z normą ISO 17034 i charakteryzowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025. Ten CRM jest identyfikowalny w jednostkach SI kg i mierzony względem materiału pierwotnego z NMI, np.
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i Samooceny Jakości Zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony https://www.sigmaaldrich.com/US/en/documents-search, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę wygaśnięcia.
Packaging
100 ml w butelce HD-PE
Analysis Note
Al (aluminium): 100 mg/l
B (bor): 100 mg/l
Ba (bar): 100 mg/l
Be (beryl): 100 mg/l
Bi (bizmut): 100 mg/l
Ca (wapń): 100 mg/l
Cd (kadm): 100 mg/l
Co (kobalt): 100 mg/l
Cr (chrom): 100 mg/l
Cu (miedź): 100 mg/l
Fe (żelazo): 100 mg/l
Ga (gal): 100 mg/l
K (potas): 100 mg/l
Li (lit): 100 mg/l
Mg (magnez): 100 mg/l
Mn (mangan): 100 mg/l
Na (sód): 100 mg/l
Ni (nikiel): 100 mg/l
Pb (ołów): 100 mg/l
Se (selen): 100 mg/l
Sr (stront): 100 mg/l
Te (tellur): 100 mg/l
Tl (tal): 100 mg/l
Zn (cynk): 100 mg/l
Other Notes
Aby uzyskać pełną listę produktów Certipur® dla ICP i AAS, informacje techniczne i przykładowe certyfikaty, odwiedź naszą stronę internetową Normy ICP i AAS
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat naszych nowo wprowadzonych norm ICP-Multi element Standards, sprawdź ulotkę: Commitment to Quality: Elevating Certipur® Standards to Certified Reference Material
W naszym dążeniu do bycia bardziej zrównoważonym, przechodzimy na wersję cyfrową z certyfikatami COA - pobierz je bezpośrednio z naszej strony internetowej.
Legal Information
Certipur jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy.
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)