Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 x 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.24
1230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
grade
certified reference material
agency
traceable to PTB
form
liquid
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
application(s)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
storage temp.
15-25°C
General description
This certified reference material (CRM) is directly traceable to the corresponding primary reference material from the Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB), Germany. The electrolytic conductivity of this standard is determined using a conductivity meter from an accredited Merck calibration laboratory.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at https://www.sigmaaldrich.com/US/en/documents-search to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at https://www.sigmaaldrich.com/US/en/documents-search to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Application
Przeznaczony do stosowania w roztworze wodnym do pomiaru stałej ogniwa przewodności lub jako próbka kontrolna.
Analysis Note
Przewodność elektryczna (25 °C): 0 - 0,002 mS/cm
Other Notes
Odwiedź stronę Normy właściwości fizycznych i chemicznych, aby zapoznać się z szerokim wyborem norm i certyfikowanych materiałów odniesienia (CRM) dla wielu parametrów testowych.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat naszych nowo wprowadzonych norm przewodności, sprawdź ulotkę: Zaangażowanie w jakość: Podniesienie standardów Certipur® do certyfikowanego materiału referencyjnego
Dążąc do bardziej zrównoważonego rozwoju, wprowadzamy cyfrowe certyfikaty COA - pobierz je bezpośrednio z naszej strony internetowej.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat naszych nowo wprowadzonych norm przewodności, sprawdź ulotkę: Zaangażowanie w jakość: Podniesienie standardów Certipur® do certyfikowanego materiału referencyjnego
Dążąc do bardziej zrównoważonego rozwoju, wprowadzamy cyfrowe certyfikaty COA - pobierz je bezpośrednio z naszej strony internetowej.
Legal Information
CERTIPUR®
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?