Przejdź do
1.05002
Wodzian wodorotlenku potasu
99.995 Suprapur®
Synonim(y):
monohydrat potażu żrącego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5810,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
HKO · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
56.11 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352305
EC Index Number:
246-324-8
NACRES:
NA.21
Assay:
99.995%
Form:
solid
5810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
for inorganic trace analysis
assay
99.995%
form
solid
potency
333 mg/kg LD50, oral (Rat)
technique(s)
AAS: suitable
pH
>13.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1320 °C/1013 hPa
mp
143 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].[O-H].O
InChI
1S/K.2H2O/h;2*1H2/q+1;;/p-1
InChI key
LUMVCLJFHCTMCV-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Czystość (metaliczna): ≥ 99,995 %
Oznaczenie KOH‧1H₂O: ≥ 85 %
Oznaczenie węglanu potasu: ≤ 1,0 %
Chlorek (Cl): ≤ 1.0 ppm
Fosforan (PO₄): ≤ 0,05 ppm
Krzemian (jako SiO₂): ≤ 5 ppm
Siarczan (SO₄): ≤ 5 ppm
Al (aluminium): ≤ 0.05 ppm
As (Arsen): ≤ 0,1 ppm
Ba (Bar): ≤ 10,0 ppm
Ca (Wapń): ≤ 0,5 ppm
Cd (Kadm): ≤ 0.01 ppm
Ce (Cer): ≤ 0,01 ppm
Co (Kobalt): ≤ 0,010 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0,010 ppm
Cu (Miedź): ≤ 0.010 ppm
Eu (Europium): ≤ 0.010 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.05 ppm
Hg (Mercury): ≤ 0.01 ppm
La (Lanthanum): ≤ 0.010 ppm
Li (lit): ≤ 0,5 ppm
Mg (magnez): ≤ 0,10 ppm
Mn (mangan): ≤ 0,050 ppm
Na (sód): ≤ 5 ppm
Ni (nikiel): ≤ 0.010 ppm
Pb (Ołów): ≤ 0,010 ppm
Sc (Skand): ≤ 0,010 ppm
Sm (Samar): ≤ 0,010 ppm
Sr (Stront): ≤ 0.50 ppm
Tl (Tal): ≤ 0,01 ppm
Y (Itr): ≤ 0,010 ppm
Yb (Iterb): ≤ 0,010 ppm
Zn (Cynk): ≤ 0,050 ppm
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
WGK
WGK 1
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)