Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 153,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 384,00 zł |
Informacje o tej pozycji
153,00 zł
Quality Segment
grade
reagent grade
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (iodometric)
form
solid
potency
802 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
100 °C (decomposition)
solubility
50 g/L
density
2.48 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1150 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%
cation traces
Fe: ≤0.001%, Mn: ≤0.0001%, heavy metals (as Pb): ≤0.003%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].[K+].[S](=O)(=O)([O-])OO[S](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/2K.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
InChI key
USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Chlorek (Cl): ≤ 0,001%
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,003%
Fe (Żelazo): ≤ 0,001%
Mn (Mangan): ≤ 0,0001%
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nadtlenodisiarczan potasu
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Kody zagrożeń
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?