Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 447,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1120,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(l · K2S)(m · K2Sx)(n · K2S2O3)
Numer CAS:
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Grade:
reagent grade
Form:
solid
Solubility:
500 g/L
447,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
grade
reagent grade
product line
EMSURE®
form
solid
concentration
≥44% (complexometric K2S basis)
pH
13 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
200-250 °C
solubility
500 g/L
density
1.65 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1000‑1200 kg/m3
anion traces
sulfite (SO32-): ≤1%, thiosulfate (S2O32-): ≤20
cation traces
N: ≤0.01%
storage temp.
no temp limit
InChI
1S/4K.H2O3S2.S/c;;;;1-5(2,3)4;/h;;;;(H2,1,2,3,4);/q;;2*+1;;/p-2
InChI key
PFSBHPPVZHPSCB-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Test (kompleksometryczny, jako K₂S): ≥ 44%
Siarczyn (SO₃): ≤ 1%
Tiosiarczan (S₂O₃): około 20
Azot całkowity (N): ≤ 0,01%
Siarczyn (SO₃): ≤ 1%
Tiosiarczan (S₂O₃): około 20
Azot całkowity (N): ≤ 0,01%
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
WGK
WGK 3
Kody zagrożeń
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?