Przejdź do
1.05697
Monohydrat siarczanu litu
99.99 Suprapur®
Synonim(y):
Lithium sulfate monohydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1190,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Li2O4S · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
109.94 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
233-820-4
NACRES:
NB.21
MDL number:
Assay:
99.99%
Form:
solid
Solubility:
340 g/L
1190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
for inorganic trace analysis
assay
99.99%
form
solid
potency
613 mg/kg LD50, oral (Rat)
technique(s)
AAS: suitable
pH
4.5-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
120 °C
solubility
340 g/L
density
2.05 g/cm3 at 20 °C
bulk density
940 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O
InChI
1S/2Li.H2O4S.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;;(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+1;;/p-2
InChI key
RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Czystość (metaliczna): ≥ 99,99 %
Oznaczenie (potencjometryczne): ≥ 99,0 %
Al (Aluminium): ≤ 0.05 ppm
Ba (Barium): ≤ 5 ppm
Ca (Calcium): ≤ 10 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.010 ppm
Ce (Cerium): ≤ 0.010 ppm
Co (Kobalt): ≤ 0.010 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0.010 ppm
Cs (Cesium): ≤ 10 ppm
Cu (Miedź): ≤ 0.010 ppm
Eu (Europium): ≤ 0.010 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.05 ppm
K (Potassium): ≤ 10 ppm
La (Lanthanum): ≤ 0.010 ppm
Mg (Magnez): ≤ 1.0 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0.05 ppm
Na (Sód): ≤ 5 ppm
Ni (Nikiel): ≤ 0.010 ppm
Pb (Ołów): ≤ 0,05 ppm
Rb (Rubid): ≤ 10 ppm
Sc (Skand): ≤ 0.010 ppm
Sm (samar): ≤ 0,010 ppm
Sr (stront): ≤ 5 ppm
Tl (tal): ≤ 0,01 ppm
Y (itr): ≤ 0,010 ppm
Yb (iterb): ≤ 0,010 ppm
Zn (cynk): ≤ 0,20 ppm
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Monohydrat siarczanu litu
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)