Przejdź do
1.06342
Diwodorofosforan sodu dwuwodny
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Synonim(y):
ortofosforan monosodowy, dwufosforan sodowy, fosforan sodowy jednozasadowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
132,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
264,00 zł
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
528,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaH2PO4 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.01
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
231-449-2
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Assay:
99.0-100.5% dry basis (alkalimetric)
Form:
crystals
Solubility:
850 g/L
132,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
99.0-100.5% dry basis (alkalimetric)
form
crystals
potency
8290 mg/kg LD50, oral (Rat), >7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
impurities
≤0.15% In water insoluble matter (calculated on dried substance)
loss
21.5-24.0% loss on drying, 130 °C
pH
4.5 (25 °C, 12 g/L in H2O)
mp
60 °C
solubility
850 g/L
density
1.915 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1000 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, fluoride (F-): ≤0.001%, phosphate, phosphite (as H3PO4): ≤0.5%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
Al:, passes test (detectable with ammonia), As: ≤0.00005%, Ca: ≤0.005%, Ca:, passes test (detectable with ammonia), Cd: ≤0.0001%, Co: ≤0.005%, Cu: ≤0.005%, Fe: ≤0.001%, Hg: ≤0.0001%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.005%, N: ≤0.001%, Ni: ≤0.005%, Pb: ≤0.0004%, Zn: ≤0.025%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O.O.[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q+1;;;/p-1
InChI key
VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Tożsamość: pozytywny wynik testu
Wygląd roztworu: pozytywny wynik testu
Oznaczenie (alkacymetryczne, w przeliczeniu na wysuszoną substancję): 99,0 - 100,5 %
W wodzie substancje nierozpuszczalne (obliczone na wysuszonej substancji): ≤ 0,15 %
Wartość pH (1 %, woda): 4,1 - 5,0
Wartość pH (5 %; woda): 4,2 - 4,5
Chlorek (Cl): ≤ 0,0005 %
Fluorek (F): ≤ 0,001 %
Azot całkowity (jako N): ≤ 0,001 %
Wodorofosforan (HPO₄): ≤ 0,5 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0.01 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,0005 %
Al, Ca i inne pierwiastki wykrywalne za pomocą amoniaku: przechodzi test
As (Arsen): ≤ 0,00005 %
Ca (Wapń): ≤ 0,005 %
Cd (Kadm): ≤ 0.0001 %
Co (Kobalt): ≤ 0,005 %
Cu (Miedź): ≤ 0,005 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,001 %
Hg (Rtęć): ≤ 0.0001 %
K (Potas): ≤ 0,005 %
Mg (Magnez): ≤ 0,005 %
Ni (Nikiel): ≤ 0.005 %
Pb (Ołów): ≤ 0,0004 %
Zn (Cynk): ≤ 0,025 %
Substancje redukujące nadmanganian potasu (jako O): przechodzi test
Strata przy suszeniu (130 °C): 21,5 - 24,0 %
Odpowiada Reag. Ph. Eur.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diwodorofosforan sodu dwuwodny
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?