For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
1.06498
Sodium hydroxide
pellets for analysis EMSURE®
Synonim(y):
‘Caustic soda’
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
agency
suitable for SM 4500 - NH3
gęstość pary
>1 (vs air)
ciśnienie pary
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
linia produktu
EMSURE®
Próba
≥99% NaOH basis (acidimetric)
Formularz
pellets
zanieczyszczenia
≤0.0003% Total nitrogen (N)
pH
>14 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
318 °C (lit.)
rozpuszczalność
1090 g/L
gęstość
2.13 g/cm3 at 20 °C
ślady anionów
carbonate (as Na2CO3): ≤1%
chloride (Cl-): ≤0.012%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
silicate (as SiO2): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.010%
ślady kationów
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0001%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.05%
Mg: ≤0.0005%
Ni: ≤0.00025%
Pb: ≤0.0005%
Zn: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Klucz InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Jako deprotonator w syntezie nanocząstek zeolitowego szkieletu imidazolanowego (ZIF-94).
- Jako środek strącający w syntezie nanocząstek NiO (tlenku niklu) przy użyciu azotanu niklu.
- Jako regulator pH w syntezie proszku tlenku chromianu cynku (ZnCr2O4) z azotanu cynku i azotanu chromu w procesie hydrotermalnym.
Komentarz do analizy
Węglan (jako Na₂CO₃): ≤ 1,0 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,012 %
Fosforan (PO₄): ≤ 0.0005 %
Krzemian (SiO₂): ≤ 0,001 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,010 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,0003 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0.0005 %
Al (aluminium): ≤ 0,0005 %
As (arsen): ≤ 0,0001 %
Ca (wapń): ≤ 0,0005 %
Cu (miedź): ≤ 0,0002 %
Fe (żelazo): ≤ 0.0005 %
K (Potas): ≤ 0.05
Mg (Magnez): ≤ 0.0005 %
Ni (Nikiel): ≤ 0.00025 %
Pb (Ołów): ≤ 0.0005 %
Zn (Cynk): ≤ 0.001 %
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.
Protokoły
Photometric determination of ammonium ions in drinking and surface water samples by indophenol blue method using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Photometric determination with Chromazurole S subsequent to fusion melting
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.