Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 667,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4930,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
INaO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.89
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-672-5
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.5% (iodometric)
Form:
solid
Solubility:
81 g/L
667,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Glass bottle
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (iodometric)
form
solid
pH
5.8 (25 °C, 90 g/L in H2O)
solubility
81 g/L
density
4.28 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1150 kg/m3
anion traces
bromide, bromate, chloride, chlorate (as Cl-): ≤0.02%, iodide (I-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Cd: ≤0.00005%, Cu: ≤0.0001%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.02%, Mn: ≤0.00005%, N: ≤0.002%, Pb: ≤0.0002%, Zn: ≤0.0001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[I](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/HIO3.Na/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
WTCBONOLBHEDIL-UHFFFAOYSA-M
Application
- Analiza porównawcza krajobrazu molekularnego w modelach mysich i u pacjentów ujawnia zachowane szlaki zapalne w zwyrodnieniu plamki żółtej związanym z wiekiem...: Badanie to podkreśla wykorzystanie jodanu sodu do wywoływania zwyrodnienia siatkówki w modelach mysich w celu zbadania zachowanych szlaków zapalnych związanych ze zwyrodnieniem plamki żółtej związanym z wiekiem. Model ten zapewnia wgląd w potencjalne cele terapeutyczne dla chorób zapalnych siatkówki (Liu et al., 2024).
- Inhibitor BET PROTAC dBET6 chroni przed zwyrodnieniem siatkówki i hamuje cGAS-STING w odpowiedzi na uszkodzenia świetlne: Jodan sodu został wykorzystany do modelowania zwyrodnienia siatkówki, wykazując skuteczność inhibitora BET PROTAC dBET6 w ochronie przed uszkodzeniem siatkówki i modulowaniu odpowiedzi zapalnych, potencjalnie oferując nowe możliwości leczenia chorób siatkówki (Zhu et al., 2023).
- Degeneracja wywołana jodanem sodu powoduje lokalne zmiany w układzie dopełniacza i procesy zapalne w siatkówce myszy: Badania te zagłębiają się w specyficzne procesy zapalne i zmiany w układzie dopełniacza po degeneracji siatkówki wywołanej jodanem sodu u myszy, zapewniając szczegółowe molekularne zrozumienie odpowiedzi zapalnych siatkówki (Enzbrenner i in., 2021).
- Neutralizacja IL-33 za pośrednictwem pułapki IL-33 nie nasila neowaskularyzacji naczyniówkowej, ale nie chroni przed zwyrodnieniem siatkówki w modelu suchego zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem: W badaniu wykorzystano jodan sodu do wywołania zwyrodnienia siatkówki i przetestowania skuteczności neutralizacji IL-33 w zapobieganiu uszkodzeniom siatkówki, przyczyniając się do zrozumienia szlaków zapalnych w chorobach siatkówki (Van Hove et al., 2021).
- Model ostrego urazu dla charakterystyki fenotypowej zaniku geograficznego...: Wykorzystując jodan sodu do stworzenia modelu ostrego uszkodzenia siatkówki, badanie to naśladuje cechy fenotypowe zaniku geograficznego, zapewniając cenne narzędzie do badania tego stanu i testowania potencjalnych metod leczenia (Bhutto i in., 2018).
Analysis Note
Test (jodometryczny): ≥ 99,5 %
Wartość pH (5 %; woda): 5 - 8
Chlorki, chlorany, bromki, bromiany (jako Cl): ≤ 0,02 %
Jodki (I): ≤ 0,002 %
Siarczany (SO₄): ≤ 0,005 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,002 %
Cd (Kadm): ≤ 0.00005 %
Cu (Miedź): ≤ 0,0001 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,001 %
K (Potas): ≤ 0,02 %
Mn (Mangan): ≤ 0,00005 %
Pb (Ołów): ≤ 0,0002 %
Zn (Cynk): ≤ 0,0001 %
Wartość pH (5 %; woda): 5 - 8
Chlorki, chlorany, bromki, bromiany (jako Cl): ≤ 0,02 %
Jodki (I): ≤ 0,002 %
Siarczany (SO₄): ≤ 0,005 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,002 %
Cd (Kadm): ≤ 0.00005 %
Cu (Miedź): ≤ 0,0001 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,001 %
K (Potas): ≤ 0,02 %
Mn (Mangan): ≤ 0,00005 %
Pb (Ołów): ≤ 0,0002 %
Zn (Cynk): ≤ 0,0001 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Jodan sodu
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 2 - Skin Sens. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?