Przejdź do
1.06529
Polifosforan sodu
(Graham′s salt) EMPLURA®
Synonim(y):
Sól Grahama, metafosforan sodu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
227,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
806,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5960,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(NaPO3)n
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
233-782-9
NACRES:
NA.21
MDL number:
Form:
solid
Solubility:
1000 g/L
227,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
EMPLURA®
form
solid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
concentration
≥68% ( P2O5, acidimetric)
pH
5.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
550 °C
solubility
1000 g/L
density
2.5 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1000 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.02%
cation traces
Fe: ≤0.01%, heavy metals (as Pb): ≤0.005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[P](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/Na.HO3P/c;1-4(2)3/h;(H,1,2,3)/q+1;/p-1
InChI key
AQMNWCRSESPIJM-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Nowatorska metoda wytwarzania granulek teofiliny o kontrolowanym uwalnianiu powleczonych kompleksem polielektrolitowym polifosforanu sodu ichitozanu...: W artykule przedstawiono nowatorskie podejście do tworzenia granulek teofiliny o kontrolowanym uwalnianiu przy użyciu powłoki wykonanej z polielektrolitowego kompleksu polifosforanu sodu i chitozanu. Metoda ta może znacząco wpłynąć na preparaty farmaceutyczne poprzez poprawę profilu uwalniania leku i zgodności z zaleceniami pacjentów (Kawashima et al., 1985).
Analysis Note
Oznaczenie (kwasymetryczne, P₂O₅): ≥ 68 %
Tożsamość: pozytywny wynik testu
Chlorek (Cl): ≤ 0,02 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,005 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,01 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Bonjour, Connaissez-vous le nombre d'unité moyen (n) du Sodium Polyphosphate ? Merci, Cordialement
    1 answer
    1. This product is commonly referred to as Graham′s salt. The literature suggests that typically the n is 6, to make it sodium hexametaphosphate. However, this is not included in the product testing nor has this been verified. The end user would have to verify this empirically.
      Helpful?
  4. Is it polydisperse or mono disperse?
    1 answer
    1. This product is Graham's salt, in which typically n=6, to make it sodium hexametaphosphate, and in the form of a cyclic hexamer. This should make it a relatively monodisperse product. However, this is not included in the testing specifications, so it cannot be confirmed. This would need to be verified empirically.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Germany
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Mostly linear polyphosphate with an average chain length of 25
    This Product is a cost-efficient cofactor for polyphosphate kinases (PPKs). We used it for the polyphosphate-driven enzymatic phosphorylation of nucleosides and nucleotides. A 31P-NMR of this product indicates mostly linear polyphosphate with an average chain length of 25 phosphate units. DOI: 10.26434/chemrxiv.10001846/v1 (See supporting information for the 31P-NMR)
    Helpful?