Przejdź do
1.06535
Azotan sodu
cryst. EMPLURA®
Synonim(y):
Sól sodowa kwasu azotowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
284,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9780,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
NNaO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.99
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-554-3
NACRES:
NA.21
Assay:
99.0-100.5% dry basis (acidimetric)
Form:
solid
Solubility:
874 g/L
284,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
99.0-100.5% dry basis (acidimetric)
form
solid
potency
1267 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.2% Total chlorine
loss
≤2% loss on drying, 105°C
pH
5.5-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
308 °C
solubility
874 g/L
density
2.26 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1200 kg/m3
anion traces
nitrite (NO2-): ≤0.002%
cation traces
As: ≤0.0003%, Fe: ≤0.001%, Hg: ≤0.0001%, K: ≤0.01%, Pb: ≤0.0002%, Zn: ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
InChI key
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Zalety i wady tlenku azotu: Rola L-argininy, prekursora tlenku azotu, i idebenonu, analogu koenzymu Q w łagodzeniu niedotlenienia mózgu u szczurów.: Badanie to omawia podwójną rolę tlenku azotu i azotanu sodu w łagodzeniu niedotlenienia mózgu, zapewniając wgląd w jego zastosowania neurologiczne (Abdel Baky NA et al., 2010).
  • Wykorzystanie eksperymentalnej metodologii projektowania do opracowania nowych magnetycznych nanonośników siRNA (MSN)...: Badanie to szczegółowo opisuje innowacyjne zastosowanie azotanu sodu w rozwoju magnetycznych nanonośników siRNA, podkreślając jego rolę w ulepszaniu systemów dostarczania (David S et al., 2013).
Analysis Note
Oznaczenie (kwasometrisch, po wysuszeniu): 99,0 - 100,5 %
Tożsamość: przechodzi test
Wartość pH (5 %; woda): 5,5 - 8,3
Chlor całkowity: ≤ 0,2 %
Azotyn (NO₂): ≤ 0,002 %
As (Arsen): ≤ 0,0003 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,001 %
Hg (Rtęć): ≤ 0.0001 %
K (Potas): ≤ 0,01 %
Pb (Ołów): ≤ 0,0002 %
Zn (Cynk): ≤ 0,001 %
Strata przy suszeniu (105°C): ≤ 2,0 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azotan sodu
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)