Przejdź do
1.06537
Azotan sodu
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Sól sodowa kwasu azotowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Przewidywany termin wysyłki28 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
178,00 zł
1 kg
Przewidywany termin wysyłki28 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
281,00 zł
25 kg
Przewidywany termin wysyłki01 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
7090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
NNaO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.99
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-554-3
NACRES:
NA.21
Assay:
≥99.5% (alkalimetric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
178,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 września 2026Szczegóły
Packaging: HDPE bottle
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (alkalimetric)
form
solid
potency
1267 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.005% Insoluble matter
pH
5.5-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
308 °C
density
2.26 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1200 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, iodate (IO3-): ≤0.0005%, nitrite (NO2-): ≤0.001%, phosphate (PO43-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.003%
cation traces
Ca: ≤0.002%, Fe: ≤0.0003%, K: ≤0.01%, Mg: ≤0.002%, NH4+: ≤0.002%, heavy metals: ≤0.0005%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
InChI key
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Oznaczenie (alkacymetryczne): ≥ 99,5 %
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,005 %
Wartość pH (5 %; woda; 25 °C): 5,5 - 8,0
Chlorek (Cl): ≤ 0,0005 %
Jodan: ≤ 0,0005 %
Azotyn (NO₂): ≤ 0.001 %
Fosforan (PO₄): ≤ 0,0005 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,003 %
Metale ciężkie (ACS): ≤ 0.0005 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,0005 %
Ca (wapń): ≤ 0,002 %
Fe (żelazo): ≤ 0,0003 %
K (potas): ≤ 0.01 %
Mg (Magnez): ≤ 0,002 %
NH₄ (Amon): ≤ 0,002 %
Odpowiada ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Other Notes
Zastępuje: SX0655; SX0655-1; SX0655-7
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azotan sodu
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Kody zagrożeń
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)