Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 955,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.99
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-554-3
NACRES:
NA.21
Assay:
99.99%
Form:
solid
Solubility:
874 g/L
955,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
description
for inorganic trace analysis
assay
99.99%
form
solid
potency
1267 mg/kg LD50, oral (Rat)
technique(s)
AAS: suitable
pH
5.5-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
308 °C
solubility
874 g/L
density
2.26 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1200 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
InChI key
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Application
- Sól sodowa promowała wytwarzanie nano zero wartościowego żelaza przez redukcję karbotermiczną: Do aktywacji nadtlenodisiarczanu w celu degradacji antybiotyków: Badania wykazały wykorzystanie azotanu sodu w syntezie nano zerowartościowego żelaza, które jest skuteczne w aktywacjinadtlenodisiarczanu do degradacji antybiotyków w oczyszczaniu ścieków, oferując potencjalne rozwiązanie problemu zanieczyszczenia antybiotykami (Xue C et al., 2024).
Analysis Note
Czystość (metaliczna): ≥ 99.99 %
Oznaczenie (kwasymetryczne): ≥ 99 %
Chlorek (Cl): ≤ 5 ppm
Jodan (IO₃): ≤ 5 ppm
Azotyn (NO₂): ≤ 10 ppm
Fosforan (PO₄): ≤ 2 ppm
Siarczan (SO₄): ≤ 30 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.05 ppm
Ba (Bar): ≤ 5.0 ppm
Ca (Wapń): ≤ 0.10 ppm
Cd (Kadm): ≤ 0.010 ppm
Ce (Cer): ≤ 0.010 ppm
Co (Kobalt): ≤ 0.010 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0.010 ppm
Cs (Cesium): ≤ 5 ppm
Cu (Miedź): ≤ 0.010 ppm
Eu (Europium): ≤ 0.010 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.05 ppm
K (Potassium): ≤ 5.0 ppm
La (Lanthanum): ≤ 0.010 ppm
Mg (Magnez): ≤ 0.05 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0.010 ppm
Ni (Nikiel): ≤ 0.010 ppm
Pb (Ołów): ≤ 0.010 ppm
Rb (Rubidium): ≤ 5.0 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0.010 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0.010 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0.10 ppm
Tl (Tal): ≤ 0,01 ppm
Y (Itr): ≤ 0,010 ppm
Yb (Iterb): ≤ 0,010 ppm
Zn (Cynk): ≤ 0,010 ppm
Oznaczenie (kwasymetryczne): ≥ 99 %
Chlorek (Cl): ≤ 5 ppm
Jodan (IO₃): ≤ 5 ppm
Azotyn (NO₂): ≤ 10 ppm
Fosforan (PO₄): ≤ 2 ppm
Siarczan (SO₄): ≤ 30 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.05 ppm
Ba (Bar): ≤ 5.0 ppm
Ca (Wapń): ≤ 0.10 ppm
Cd (Kadm): ≤ 0.010 ppm
Ce (Cer): ≤ 0.010 ppm
Co (Kobalt): ≤ 0.010 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0.010 ppm
Cs (Cesium): ≤ 5 ppm
Cu (Miedź): ≤ 0.010 ppm
Eu (Europium): ≤ 0.010 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.05 ppm
K (Potassium): ≤ 5.0 ppm
La (Lanthanum): ≤ 0.010 ppm
Mg (Magnez): ≤ 0.05 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0.010 ppm
Ni (Nikiel): ≤ 0.010 ppm
Pb (Ołów): ≤ 0.010 ppm
Rb (Rubidium): ≤ 5.0 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0.010 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0.010 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0.10 ppm
Tl (Tal): ≤ 0,01 ppm
Y (Itr): ≤ 0,010 ppm
Yb (Iterb): ≤ 0,010 ppm
Zn (Cynk): ≤ 0,010 ppm
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azotan sodu
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Kody zagrożeń
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?