Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Na2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
77.98
UNSPSC Code:
12352304
EC Index Number:
215-209-4
NACRES:
NB.21
MDL number:
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO
form
solid
pH
12.8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
460 °C
density
2.8 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1138 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-][O-]
InChI
1S/2Na.O2/c;;1-2/q2*+1;-2
InChI key
PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Oznaczenie (manganometryczne): ≥ 95,0 %
Tożsamość: pozytywny wynik testu
Chlorek (Cl): ≤ 0,002 %
Fosforan (PO₄): ≤ 0,0005 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0.001 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,003 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,002 %
Al (aluminium): ≤ 0,001 %
Fe (żelazo): ≤ 0,002 %
Tożsamość: pozytywny wynik testu
Chlorek (Cl): ≤ 0,002 %
Fosforan (PO₄): ≤ 0,0005 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0.001 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,003 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,002 %
Al (aluminium): ≤ 0,001 %
Fe (żelazo): ≤ 0,002 %
Other Notes
Zastępuje: SX0700-6
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nadtlenek sodu
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?