Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 311,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 445,00 zł |
2.5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 889,00 zł |
12 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5110,00 zł |
50 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 14 450,00 zł |
Informacje o tej pozycji
311,00 zł
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (alkalimetric)
form
solid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.01% Insoluble matter
loss
≤ 0.2% loss on drying, 105 °C
pH
8.7-9.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
mp
>450 °C
bulk density
880 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Cu: ≤0.0003%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.01%, Pb: ≤0.001%, heavy metals: ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Application
- A component of the mobile phase for the analysis of guanidinoacetate methyltransferase using high-performance liquid chromatography (HPLC).
- The source of phosphate ions in the synthesis of hydroxyapatite nanopowders.
Analysis Note
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,01 %
Wartość pH (5 %; woda, 25 °C): 8.7 - 9,3
Chlorek (Cl): ≤ 0,002 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,005 %
Metale ciężkie (ACS): ≤ 0.001 %
Cu (miedź): ≤ 0,0003 %
Fe (żelazo): ≤ 0,001 %
K (potas): ≤ 0,01 %
Pb (ołów): ≤ 0,001 %
Strata przy suszeniu (105 °C): ≤ 0,2 %
Odpowiada ACS, Reag. Ph Eur
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dwuzasadowy fosforan sodu
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?