Przejdź do
1.07210
Nadtlenek wodoru 30%
Perhydrol™ (stabilized for higher storage temp.) for analysis EMSURE® ISO
Synonim(y):
Perhydrol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
34.01
UNSPSC Code:
12352304
Beilstein/REAXYS Number:
3587191
MDL number:
eCl@ss:
32150247
Concentration:
≥30.0%
Form:
liquid
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
reag. ISO
Quality Segment
vapor pressure
18 hPa ( 20 °C), 23.3 mmHg ( 30 °C)
product line
EMSURE®
form
liquid
concentration
≥30.0%
pH
≤3.5 (20 °C in H2O)
bp
107 °C/1013 hPa
mp
-25.7 °C
solubility
water: miscible
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChI key
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Metoda ekstrakcji mikroplastiku ze stałych bioodpadów, w tym biosolidów, kompostu i gleby, do analizy za pomocą µ-FTIR.: Badania te przedstawiają metodę wykorzystującą 30% nadtlenek wodoru do ekstrakcji mikroplastiku z różnych próbek środowiskowych, pokazując jej użyteczność w chemii analitycznej środowiska (Ruffell H et al., 2024).
  • Odkrywanie zanieczyszczenia mikroplastikami w owocach morza w puszkach..: W badaniu wykorzystano 30% nadtlenek wodoru do trawienia materii organicznej w próbkach owoców morza, ułatwiając identyfikację mikroplastików za pomocą technik analizy chemicznej, odzwierciedlając jego zastosowanie w bezpieczeństwie żywności i naukach o środowisku (Silva DM et al., 2024).
  • Synteza jonowymienna hydroksyapatytu na bazie miedzi do katalitycznej degradacji fenolu: W tym badaniu 30% nadtlenek wodoru jest stosowany do utleniania związków fenolu w oczyszczaniu ścieków, co ilustruje jego skuteczność w zastosowaniach przemysłowych i środowiskowych (Peng Y i in., 2023).
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PERHYDROL is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nadtlenek wodoru 30%
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. Is this suitable for treating cells in tissue culture to induce senescence?
    1 answer
    1. Cat#1.07213 is a commonly used peptone known for its high tryptophan content, that can be deployed individually or blended with soy, yeast extract, or meat peptones. It supports the vigorous growth of lactic acid bacteria, yeasts, and filamentous molds.
      Inducing senescence is not an intended use
      Helpful?
  2. What are the stabilizer materials in it? Does they affect or give false positives in microplastic analysis of soil, plant and water samples?
    1 answer
    1. The specific stabilizer materials in this product are not disclosed. Without knowledge of the specific tests conducted, it is not possible to determine if there is a potential for false positives in microplastic analysis of soil, plant, and water samples.
      Helpful?
  3. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  4. Is this product suitable for cell processing?
    1 answer
    1. 1.07213 granulated tryptone is suited for the preparation of media for fastidious microorganisms, fungi, bacterial vaccine production, and the elaboration of indole testing. It has not been specifically tested for suitability in cell culture applications
      Helpful?
  5. Is this food grade at all? thank you. 
    1 answer
    1. This product is intended for research use only. Currently, a food grade product option is not available.
      Helpful?
  6. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?