Product 1.07657 Lactose monohydrate is only described as a finely crystallized powder. The particle size distribution has not been tested.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 323,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22O11 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.30 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
41106212
EC Index Number:
200-559-2
NACRES:
NA.74
eCl@ss:
32039090
323,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
solid
autoignition temp.
390 °C
potency
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.0-6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
202 °C
solubility
161 g/L
bulk density
500 kg/m3
application(s)
microbiology
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,11+,12+/m1/s1
InChI key
GUBGYTABKSRVRQ-XLOQQCSPSA-N
Analysis Note
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Wygląd: Biały do żółtawego, drobno skrystalizowany proszek
Spec. rotacja (α 20/D; 10%; woda; calc. na bezwodnej substancji): +54,4 - +55,9 °
Kwasowość lub zasadowość: przechodzi test
Strata przy suszeniu (80 °C, 2 h): ≤ 0,5 %
Woda: 4,5 - 5,5 %
Przydatność mikrobiologiczna: test pozytywny
Wygląd: Biały do żółtawego, drobno skrystalizowany proszek
Spec. rotacja (α 20/D; 10%; woda; calc. na bezwodnej substancji): +54,4 - +55,9 °
Kwasowość lub zasadowość: przechodzi test
Strata przy suszeniu (80 °C, 2 h): ≤ 0,5 %
Woda: 4,5 - 5,5 %
Przydatność mikrobiologiczna: test pozytywny
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Monohydrat laktozy
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the particle size distribution of this material?