Przejdź do
1.07979
Tiomocznik
GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Tiokarbamid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
736,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CH4N2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
76.12
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
200-543-5
NACRES:
NB.21
MDL number:
eCl@ss:
32150917
Form:
solid
736,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
form
solid
autoignition temp.
440 °C (Dust)
potency
1750 mg/kg LD50, oral (Rat), >2800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6-8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
169-173 °C
solubility
137 g/L
density
1.405 g/cm3 at 20 °C
bulk density
640 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
S=C(N)N
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI key
UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Oznaczenie: ≥ 99,0 %
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Wygląd roztworu (50 g/l; woda): Klarowny do prawie klarownego i bezbarwny.
Temperatura topnienia: 174 - 178 °C
Fe (żelazo): ≤ 0,0005 %
Popiół siarczanowy (600 °C): ≤ 0.1 %
Strata przy suszeniu (105°C): ≤ 0,5 %
Wrażliwość na bizmut: przechodzi test
Odpowiada ACS, Reag. Ph Eur
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tiomocznik
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Kody zagrożeń
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
62-56-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)