Przejdź do
1.08121
Bromokrezol zielony
pH indicator, ACS, Reag. Ph Eur
Synonim(y):
3,3′,5,5′-tetrabromo-m-krezolosulfonftaleina, BCG
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
395,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
451,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1120,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H14Br4O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
698.01
UNSPSC Code:
41116100
EC Index Number:
200-972-8
NACRES:
NB.21
MDL number:
395,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Bromokrezol zielony, indicator ACS,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
form
solid
loss
≤3% loss on drying, 110°C
visual transition interval
3.8-5.4, yellow-green to blue
mp
217-218 °C
bulk density
350 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[S]1(=O)(=O)OC(c4c1cccc4)(c3c(c(c(c(c3)Br)O)Br)C)c2c(c(c(c(c2)Br)O)Br)C
InChI
1S/C21H14Br4O5S/c1-9-12(7-14(22)19(26)17(9)24)21(13-8-15(23)20(27)18(25)10(13)2)11-5-3-4-6-16(11)31(28,29)30-21/h3-8,26-27H,1-2H3
InChI key
FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Czuły i selektywny test spektrofotometryczny piroksykamu w czystej postaci, kapsułkach i próbkach surowicy krwi ludzkiej poprzez tworzenie kompleksu jon-para...: W niniejszym badaniu przedstawiono czułą spektrofotometryczną metodę oznaczania piroksykamu w różnych postaciach poprzez tworzenie kompleksu pary jonowej z zielenią bromokrezolową. Metoda ta zwiększa dokładność i selektywność oznaczeń piroksykamu, zapewniając cenne zastosowania w analizie farmaceutycznej i diagnostyce klinicznej (Alizadeh & Keyhanian, 2014).
  • Wysokowydajny test kolorymetryczny do pomiaru aktywności dekarboksylazy glutaminianowej: Zieleń bromokrezolowa jest wykorzystywana w wysokowydajnym teście kolorymetrycznym do pomiaru aktywności dekarboksylazy glutaminianowej. Test ten ma kluczowe znaczenie dla badań biochemicznych obejmujących kinetykę enzymów i może być stosowany w badaniach nad odkrywaniem leków i inżynierią metaboliczną (Yu et al., 2011).
  • Spektrofotometryczne i HPLC oznaczenia leków przeciwcukrzycowych, maleinianu rozyglitazonu i chlorowodorku metforminy, w czystej postaci i w preparatach farmaceutycznych...: Zastosowanie zieleni bromokrezolowej w metodach spektrofotometrycznych i HPLC poprawia wykrywanie i oznaczanie ilościowe leków przeciwcukrzycowych. Badania te są niezbędne do zapewnienia jakości i skuteczności produktów farmaceutycznych (Onal, 2009).
  • Spektrofotometryczne oznaczanie lamotryginy w preparatach farmaceutycznych i moczu metodą kompleksowania z przeniesieniem ładunku...: Zieleń bromokrezolowa jest stosowana w spektrofotometrycznym oznaczaniu lamotryginy, ułatwiając analizę tego leku przeciwpadaczkowego w próbkach farmaceutycznych i biologicznych. To zastosowanie jest niezbędne do terapeutycznego monitorowania leków i farmaceutycznej kontroli jakości (Alizadeh et al., 2008).
Analysis Note
Zakres przejścia: pH 3,8 - pH 5,4żółtawozielony - niebieski
Wygląd roztworu: przechodzi test
Strata przy suszeniu (110 °C): ≤ 3
Zakres przejścia (wg ACS): przechodzi test
Test wrażliwości: przechodzi test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromokrezol zielony
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?