H8015 and 108166 are standards for testing wavelength accuracy, not for absorbance calibration.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
3 x 10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1450,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
1450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Segment
agency
according to Ph. Eur.
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
application(s)
environmental
industrial qc
format
mixture
storage temp.
15-25°C
Application
UV-VIS Standard 6: roztwór tlenku holmu jako materiał odniesienia do sprawdzania długości fali spektrofotometrów zgodnie z Farmakopeą Europejską (Ph. Eur.) rozdział 2.2.25, Farmakopeą Amerykańską (USP) 851 i Amerykańskim Stowarzyszeniem Badań i Materiałów (ASTM) E 275.
Features and Benefits
- Jest to 40 g/l roztwór tlenku holmu w roztworze kwasu nadchlorowego zawierającym 141 g/l HClO4
- Wygodnie zapakowany w szklane ampułki o pojemności 10 ml. Każde opakowanie zawiera 3 ampułki jednorazowego użytku
- Stabilne roztwory w szklanych ampułkach
- Akredytacja zgodnie z normą ISO 17025
- Identyfikowalność ze standardowym materiałem referencyjnym z National Institute of Standards and Technology (NIST) i Physical-Technical Institute (PTB)
- Zawiera certyfikat analizy (CoA)
- Wiarygodne i powtarzalne wyniki
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Narządy docelowe
Thyroid
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How can the UV-VIS Standard 6 and Holmium wavelength calibration standard be used to test wavelength accuracy without absorbance values?