Przejdź do
1.08176
Błękit tymolowy
pH indicator, ACS, Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Tymolsulfonftaleina
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
259,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
647,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H30O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
466.59
UNSPSC Code:
12171502
EC Index Number:
200-973-3
NACRES:
NB.21
MDL number:
eCl@ss:
32039090
259,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Błękit tymolowy, indicator ACS, Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
form
solid
loss
≤3% loss on drying, 110°C
visual transition interval
1.2-2.8, red-violet to brownish-yellow(1st transition range), 7.8-9.5, greenish yellow to blue(2nd transition range)
mp
221 °C (decomposition)
bulk density
350 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[S]1(=O)(=O)OC(c4c1cccc4)(c3c(cc(c(c3)C(C)C)O)C)c2c(cc(c(c2)C(C)C)O)C
InChI
1S/C27H30O5S/c1-15(2)19-13-22(17(5)11-24(19)28)27(21-9-7-8-10-26(21)33(30,31)32-27)23-14-20(16(3)4)25(29)12-18(23)6/h7-16,28-29H,1-6H3
InChI key
PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Adsorpcja błękitu tymolowego z roztworu wodnego przy użyciu zmodyfikowanego chitozanu...: W niniejszym badaniu zbadano adsorpcję błękitu tymolowego przy użyciu chemicznie zmodyfikowanego chitozanu. Zbadano kluczowe parametry, takie jak optymalny czas, pH, stężenie i dawka, ujawniając, że proces adsorpcji przebiega zgodnie z kinetyką drugiego rzędu (Elsawy et al., 2023).
  • Synteza elektroorganiczna: bromowanie błękitu tymolowego i czerwieni fenolowej..: Badania te szczegółowo opisują elektroorganiczne bromowanie błękitu tymolowego, w wyniku którego powstają produkty wrażliwe na pH. Badanie zapewnia metody eksperymentalne odpowiednie dla środowisk edukacyjnych, podkreślając łatwość identyfikacji bromowanych produktów (Ducci, 2023).
  • Spektrofotometryczne oznaczanie jodku izopropamidu w oparciu o tworzenie kompleksu pary jonowej z błękitem tymolowym ..: W artykule przedstawiono spektrofotometryczną metodę oznaczania jodku izopropamidu poprzez tworzenie kompleksu pary jonowej z błękitem tymolowym, podkreślając jej zastosowanie w chemii analitycznej (Singh et al., 2020).
  • Porównawcze badanie fotokatalitycznej degradacji błękitu tymolowego na czystym ZnO i ZnO domieszkowanym Er: W badaniu tym porównano wydajność fotokatalitycznej degradacji niebieskiego barwnika tymolowego przy użyciu ZnO i ZnO domieszkowanego Er, wskazując na wyższą wydajność wariantu domieszkowanego (Sharma et al., 2024).
Analysis Note
1. zakres przejścia: pH 1,2 - pH 2,8 fioletowoczerwony - brązowożółty
2. zakres przejścia: pH 7,8 - pH 9,5 zielonkawożółty - niebieski
Wygląd roztworu: przechodzi test
Strata przy suszeniu (110 °C): ≤ 3
Zakres przejścia (wg ACS): przechodzi test
Test wrażliwości: przechodzi test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Błękit tymolowy
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)