Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 543,00 zł |
Informacje o tej pozycji
543,00 zł
vapor density
3.9 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
97.5 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.7% (acidimetric)
form
liquid
impurities
≤0.02% Water (Karl Fischer)
refractive index
n20/D 1.3 (lit.)
pH
1 (10 g/L in H2O)
bp
72.4 °C (lit.)
mp
−15.4 °C (lit.)
solubility
soluble 10 g/mL
density
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI key
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Application
Analysis Note
Identity (IR-spectrum): passes test
Density (d 20 °C/20 °C): about 1.53
Boiling point: about 72 °C
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.02 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trifluoroacetic acid
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
supp_hazards
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?