Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 744,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)4Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.22
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
200-899-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥99.7% (GC)
Technique(s):
NMR: suitable
Bp:
26 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
750 hPa ( 20 °C)
744,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
750 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.7% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
345 °C (DIN 51794)
expl. lim.
1.0-37.9 % (v/v)
technique(s)
NMR: suitable
bp
26 °C/1013 hPa
mp
-95 °C
transition temp
flash point -20 °C (DIN 51755 Part 1)
solubility
0.02 g/L
density
0.65 g/cm3 at 20 °C
functional group
silyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Si](C)(C)(C)C
InChI
1S/C4H12Si/c1-5(2,3)4/h1-4H3
InChI key
CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N
General description
Szeroka gama deuterowanych rozpuszczalników MagniSolv o wyjątkowo niskiej zawartości wody resztkowej, doskonałej czystości chemicznej i najwyższym dostępnym wzbogaceniu izotopowym może zaspokoić najbardziej wymagające potrzeby naukowców. W zależności od zastosowania i czułości spektrometru NMR oferujemy rozpuszczalniki o stopniu deuteracji od 98% do 99,96%. W przypadku wszystkich rozpuszczalnych w wodzie deuterowanych produktów standardowych, zawartość wody jest określona zarówno według Karla Fischera, jak i NMR.
Analysis Note
Czystość (GC): ≥ 99,7
Tożsamość (spektrum IR): odpowiada
Gęstość (d 20 °C/ 4 °C): 0.6385 - 0.6400
Test wydajności (NMR-spectrum): zgodny
Tożsamość (spektrum IR): odpowiada
Gęstość (d 20 °C/ 4 °C): 0.6385 - 0.6400
Test wydajności (NMR-spectrum): zgodny
Other Notes
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Legal Information
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrametylosilan
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-16.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-27 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?