Przejdź do
1.08262
Trifluoroacetic acid
for spectroscopy Uvasol®
Synonim(y):
TFA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
251,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
388,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4250,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CF3COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.02
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.03
EC Index Number:
200-929-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
742035
Assay:
≥99.8% (acidimetric)
Concentration:
≥99.8%
Form:
liquid
251,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
3.9 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
97.5 mmHg ( 20 °C)
product line
Uvasol®
assay
≥99.8% (acidimetric)
form
liquid
concentration
≥99.8%
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurities
≤10% Water (Karl Fischer)
evapn. residue
≤0.005%
color
APHA: ≤10
transmittance
265 nm, ≥10.0%, 305 nm, ≥50.0%, 320 nm, ≥80.0%, 325 nm, ≥90.0%
refractive index
n20/D 1.3 (lit.)
pH
1 (10 g/L in H2O)
bp
72.4 °C (lit.)
mp
−15.4 °C (lit.)
solubility
soluble 10 g/mL
density
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI key
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
General description
Accurate analytic results in UV/VIS and infrared spectroscopy depend on the use of very pure solvents for sample preparation. The Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> solvents range has been specially designed for spectroscopy and other applications requiring solvents of the highest spectral purity. The refinement process allows a greater degree of security in applications and avoids misinterpretation of analytical results caused by traces of UV, IR and fluorescence contamination. Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> solvents offer best UV transmittance. In all specifications the minimum transmittance for 5 typical wavelengths are identified.
Application
  • Characterization of ribostamycin and its impurities using a nano-quantity analyte detector: This study examines ribostamycin and its impurities using a nano-quantity analyte detector and details a systematic comparison of three different aerosol detectors. The role of trifluoroacetic acid as a mobile phase additive enhances detection sensitivity and analytical precision, making it crucial for accurate impurity profiling and pharmaceutical quality control (Meng et al., 2024).
  • Paradigm Shift: Major Role of Ion-Pairing-Dependent Size Exclusion Effects in Bottom-Up Proteomics Reversed-Phase Peptide Separations: This research highlights the critical role of trifluoroacetic acid in modifying the ion-pairing and size exclusion properties of peptides during reversed-phase separations in proteomics. The study provides a deeper understanding of the mechanisms influencing peptide behavior, which is essential for developing more effective analytical techniques (Yeung et al., 2024).
  • New fabric phase sorptive extraction for nondestructive analysis of heritage textile samples: This paper introduces a novel fabric phase sorptive extraction method using trifluoroacetic acid among other solvents to analyze heritage textile samples nondestructively. This method demonstrates significant potential in cultural heritage preservation and forensic science by allowing detailed analysis without damaging the original artifacts (Tanasescu et al., 2024).
  • Preparation and characterization of stationary phase gradients on C8 liquid chromatography columns: The study discusses the preparation and characterization of stationary phase gradients for chromatography columns, with trifluoroacetic acid used to adjust the pH and ionic strength of the mobile phase. This modification is shown to enhance the chromatographic separation of complex mixtures, proving vital for analytical and preparative scale separations (Cecil et al., 2024).
  • Optimization of Cyanocobalamin (Vitamin B(12)) Sorption onto Mesoporous Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticles: This investigation utilizes trifluoroacetic acid in the synthesis and functionalization of nanoparticles for efficient vitamin B(12) sorption. The study explores the implications for targeted drug delivery systems and bioseparation, demonstrating the adaptability and effectiveness of these engineered nanoparticles (Flieger et al., 2024).
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 99.8 %
Water (K. F.): ≤ 0.10 %
Colour number (Apha): ≤ 10
Evaporation residue: ≤ 0.005 %
UV-transmission (at 265 nm): ≥ 10.0 %
UV-transmission (at 305 nm): ≥ 50.0 %
UV-transmission (at 320 nm): ≥ 80.0 %
UV-transmission (from 325 nm): ≥ 90.0 %
Other Notes
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Legal Information
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trifluoroacetic acid
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
supp_hazards
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?