Przejdź do
1.08331
Toluene
for spectroscopy Uvasol®
Synonim(y):
Toluol, Methylbenzene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
493,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.14
UNSPSC Code:
12191501
NACRES:
NA.03
EC Index Number:
203-625-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635760
Assay:
≥99.9% (GC)
Technique(s):
UV/Vis spectroscopy: suitable
Bp:
110-111 °C (lit.)
Vapor pressure:
22 mmHg ( 20 °C), 26 mmHg ( 25 °C)
493,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
3.2 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
22 mmHg ( 20 °C), 26 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
997 °F
expl. lim.
7 %
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurities
≤0.0001 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.01% Water
evapn. residue
≤0.0002%
color
APHA: ≤10
transmittance
285 nm, ≥15%, 290 nm, ≥60%, 300 nm, ≥80%, 310 nm, ≥90%, 335 nm, ≥96%, 350 nm, ≥98%
refractive index
n/D 1.496 (lit.)
kinematic viscosity
0.7 cSt(20 °C)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
transition temp
flash point 4 °C
density
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
UV absorption
λ: 285 nm Amax: ≤0.82, λ: 290 nm Amax: ≤0.22, λ: 300 nm Amax: ≤0.10, λ: 310 nm Amax: ≤0.05, λ: 335 nm Amax: ≤0.02, λ: 350 nm Amax: ≤0.01
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI key
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
General description
Accurate analytic results in UV/VIS and infrared spectroscopy depend on the use of very pure solvents for sample preparation. The Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> solvents range has been specially designed for spectroscopy and other applications requiring solvents of the highest spectral purity. The refinement process allows a greater degree of security in applications and avoids misinterpretation of analytical results caused by traces of UV, IR and fluorescence contamination. Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> solvents offer best UV transmittance. In all specifications the minimum transmittance for 5 typical wavelengths are identified.
Other Notes
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Legal Information
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Toluene
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
4.4 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-88-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)