Przejdź do
1.08372
Triethanolamine
(Trolamine)
Synonim(y):
Triethanolamine, Tris(2-hydroxyethyl)amine, 2,2′,2′′-Trihydroxytriethylamine, TEA, 2,2′,2′′-Nitrilotriethanol, Tris(2-hydroxyethyl)amine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1060,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2160,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
17 100,00 zł
180 L
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(HOCH2CH2)3N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.19
EC Index Number:
203-049-8
UNSPSC Code:
12352104
Beilstein/REAXYS Number:
1699263
MDL number:
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówieniePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
5.14 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C), 0.01 mmHg ( 20 °C)
assay
99.0-103.0% anhydrous basis (acidimetric)
form
liquid
autoignition temp.
325 °C (DIN 51794), 600 °F
expl. lim.
3.6-7.2 % (v/v), 8.5 %
technique(s)
pH adjustment: suitable
refractive index
n20/D 1.485 (lit.)
pH
10.5 (20 °C, 15 g/L in H2O)
useful pH range
7.3-8.3
pKa (25 °C)
7.8
bp
190-193 °C/5 mmHg (lit.), 360 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
17.9-21 °C (lit.), 21 °C
transition temp
flash point 190 °C
density
1.12 g/cm3 at 20 °C, 1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
downstream processes
pharma/biopharma processes
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
InChI key
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
General description
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Application
Triethanolamine (Trolamine) is a tertiary amine that acts as a basic buffer component, typically used as a buffer in biopharmaceutical processes, such as cell lysis and chromatography.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triethanolamine
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
354.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
179 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)