Przejdź do
1.08450
Trifluoromethanesulfonic acid solution
c(CF₃SO₃H) = 0.1 mol/l, ready-to-use volumetric solution for titration in non-aqueous media, Titripur®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
939,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.21
939,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Kwas trifluorometanosulfonowy, in anhydrous acetic acid c (CF3SO3H) = 0.1 mol/l, Titripur®
Quality Segment
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions, reaction type: Redox Reactions
concentration
0.1 M
technique(s)
titration: suitable
pH
<0.5 (20 °C in H2O)
bp
118 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 40 °C
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Features and Benefits
Digital Titration
ChemiSphere™ App for Digital Data Transfer to OMNIS Titration Instruments from Metrohm
Discover the ChemiSphere™ App for secure, rapid data transfer to OMNIS titrators, enhancing efficiency in the titration workflow with Titripur® and Aquastar® reagents. ChemiSphere App for Digital Reagent Data Transfer
SmartChemicals for Digital Data Transfer to Mettler Toledo Titration Instruments
Explore digital data transfer with our SmartChemicals for Mettler Toledo titrators—fast, easy, and safe, accelerating the titration process with Titripur®, Aquastar® reagents, and Certipur® and Aquastar® standards. Supelco® SmartChemicals for Titration
Akredytacja:
Ten roztwór wolumetryczny jest analizowany przez nasze laboratorium kalibracyjne D-K-15185-01-00, które jest akredytowane zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025 w zakresie analizy ilości stężeń substancji w roztworach wolumetrycznych przez DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - niemiecka krajowa jednostka akredytująca). Certyfikat akredytacji można znaleźć na stronie www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Packaging
Numery SKU opakowań kończące się na "3" to SmartChemicals z tagiem RFID na etykiecie w celu płynnego przesyłania danych do urządzenia, np. xxxxxx1003 lub xxxxxxx 4003. Więcej informacji na stronie www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals.
Analysis Note
Postać ciecz
Stężenie substancji 0.0994 - 1.006 mol/L
Niepewność pomiaru ± 0.0004 mol/L
Identyfikowalność NIST SRM
Stężenie jest określane przez miareczkowanie objętościowe i odnosi się do 20°C.
Stężenie substancji w tym roztworze wolumetrycznym jest identyfikowalne z pierwotnym standardowym materiałem odniesienia (SRM) z National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 723 Tris(hydroksymetylo)aminometan) za pomocą standardowego wolumetrycznego Tris(hydroksymetylo)aminometanu (numer artykułu 1.02408), certyfikowany materiał referencyjny zgodnie z ISO 17034, analizowany przez nasze akredytowane laboratorium kalibracyjne Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy zgodnie z DIN EN ISO/IEC 17025. Niepewność jest wyrażona jako rozszerzona niepewność pomiaru ze współczynnikiem rozszerzenia k=2 obejmującym poziom ufności 95%.
Uwaga: Miano jest współczynnikiem korekcyjnym korygującym zmiany objętości roztworu, sprzętu do miareczkowania, temperatury i innych warunków laboratoryjnych. W celu uzyskania prawidłowych wyników miareczkowania zaleca się określenie miana za pomocą sprzętu laboratoryjnego i w warunkach laboratoryjnych bezpośrednio po otwarciu nowej butelki i w regularnych odstępach czasu.
Legal Information
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ChemiSphere is a trademark of Merch KGaA, Darmstadt, Germany
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C
Kody zagrożeń
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-19-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)