Przejdź do
1.08541
Dysze rozpylające do opryskiwacza TLC
suitable for thin layer chromatography (TLC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
6 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
798,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
798,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
storage temp.
2-30°C
General description
Nasze akcesoria TLC pozwalają profesjonalistom pracować szybciej, wydajniej i bardziej niezawodnie. Dzięki naszemu szerokiemu asortymentowi użytkownicy zawsze znajdą to, czego potrzebują.
Zawartość: 6 sztuk 5 sztuk 0,8 mm, 1 sztuka 1,25 mm
Analysis Note
TLC-Test: test zaliczony
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)