Przejdź do
1.08802
Dwuwodny octan cynku
for analysis EMSURE® ACS
Synonim(y):
Zinc acetate dihydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3COO)2Zn · 2 H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.48 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
209-170-2
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
99.5-101.0% (complexometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Solubility:
430 g/L
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
99.5-101.0% (complexometric)
form
solid
potency
794 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.005% Insoluble matter
pH
6-7 (5% in water)
mp
237 °C
solubility
430 g/L
density
1.74 g/cm3 at 20 °C
bulk density
900 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Ca: ≤0.001%, Cd: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.01%, Mg: ≤0.005%, N: ≤0.002%, Na: ≤0.001%, Pb: ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Zn](OC(=O)C)OC(=O)C.O.O
InChI
1S/2C2H4O2.2H2O.Zn/c2*1-2(3)4;;;/h2*1H3,(H,3,4);2*1H2;/q;;;;+2/p-2
InChI key
BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
General description
Dwuwodzian octanu cynku ((CH3COO)2Zn- 2H2O) jest uwodnioną formą octanu cynku. Jest bidentyczny i ma charakter kowalencyjny. Jest powszechnie stosowany jako prekursor cynku w przygotowaniu nanoproszku tlenku cynku.
Application
Można stosować dwuwodny octan cynku:
  • Jako prekursor cynku w syntezie nanodrutów ZnO metodą rozkładu termicznego bez udziału katalizatora.
  • Jako źródło cynku w syntezie nanocząstek ZnO (nanocząstek tlenku cynku) z wodorotlenkiem sodu metodą wzrostu hydrotermalnego.
Analysis Note
Test (kompleksometryczny): 99,5 - 101,0 %
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,005 %
Wartość pH (5 %; woda): 6,0 - 7,0
Chlorek (Cl): ≤ 0,0005 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,005 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,002 %
Ca (Wapń): ≤ 0,001 %
Cd (Kadm): ≤ 0,0005 %
Cu (Miedź): ≤ 0.0005 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,0005 %
K (Potas): ≤ 0,01 %
Mg (Magnez): ≤ 0,005 %
Na (Sód): ≤ 0,001 %
Pb (Ołów): ≤ 0,0005 %
Odpowiada ACS
Other Notes
Zastępuje: ZX0050-2; ZX0050
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dwuwodny octan cynku
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Kody zagrożeń
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)