Przejdź do
1.09072
Sulfuric acid solution
c(H₂SO₄) = 0.5 mol/l (1 N), reag. Ph. Eur., reag. USP, ready-to-use volumetric solution for titration, Titripur®
Synonim(y):
Sulfuric acid solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
211,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
222,00 zł
5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
583,00 zł
4 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
824,00 zł
10 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1180,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.08
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352301
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2037554
eCl@ss:
32035490
211,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Our Titripac® packaging avoids contamination of the solution and creates less waste. The box is fully recyclable.
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Kwas siarkowy, c(H2SO4) = 0.5 mol/l (1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur., reag. USP
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur., reag. USP
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
packaging
Titripac® of
concentration
0.5 M
technique(s)
titration: suitable
pH
0.6 (20 °C in H2O)
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Synteza, charakterystyka i badania cytotoksyczności nanocelulozy ekstrahowanej z włókna okry (Abelmoschus Esculentus)..: W badaniu tym wykorzystano kwas siarkowy do syntezy i charakterystyki nanocelulozy z włókna okry, oceniając jej potencjał w zastosowaniach biomedycznych (Hossen et al., 2024).
  • Synteza i charakterystyka mezoporowatych nanokatalizatorów V-Mo-MCM-41: Zwiększenie wydajności syntezy kwasu szczawiowego...: Zbadano zastosowanie kwasu siarkowego w syntezie nanokatalizatorów V-Mo-MCM-41, poprawiając ich wydajność w syntezie kwasu szczawiowego (Suliman Al Ebraheem et al., 2024).
  • Badania nad hybrydowymi nanokompozytami (politrimetylenotereftalan)/tlenek grafenu/f-MWCNT...: Bada przygotowanie nanokompozytów hybrydowych przy użyciu kwasu siarkowego, podkreślając ich ulepszone właściwości mechaniczne i termiczne (Rath et al., 2024).
  • Badanie dynamiki i wąskiego gardła kluczowej atmosferycznej reakcji utleniania SO(2) przez rodnik hydroksylowy...: Badanie roli kwasu siarkowego w atmosferycznym utlenianiu SO₂, zapewniające wgląd w jakość powietrza i zmiany klimatu (Yuan et al., 2024).
  • Przygotowanie bio-powłoki poliuretanowej z oleju z nasion Citrullus colocynthis: Charakterystyka i wydajność korozyjna..: Badania te wykorzystują kwas siarkowy w syntezie bio-powłok poliuretanowych, oceniając ich odporność na korozję i korzyści dla środowiska (Alshabebi et al., 2024).
Features and Benefits
Digital Titration
ChemiSphere™ App for Digital Data Transfer to OMNIS Titration Instruments from Metrohm
Discover the ChemiSphere™ App for secure, rapid data transfer to OMNIS titrators, enhancing efficiency in the titration workflow with Titripur® and Aquastar® reagents. ChemiSphere App for Digital Reagent Data Transfer
SmartChemicals for Digital Data Transfer to Mettler Toledo Titration Instruments
Explore digital data transfer with our SmartChemicals for Mettler Toledo titrators—fast, easy, and safe, accelerating the titration process with Titripur®, Aquastar® reagents, and Certipur® and Aquastar® standards. Supelco® SmartChemicals for Titration
Akredytacja:
Ten roztwór wolumetryczny jest analizowany przez nasze laboratorium kalibracyjne D-K-15185-01-00, które jest akredytowane zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025 w zakresie analizy ilości stężeń substancji w roztworach wolumetrycznych przez DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - niemiecka krajowa jednostka akredytująca). Certyfikat akredytacji można znaleźć na stronie www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Packaging
Numery opakowań SKU kończące się na "3" to SmartChemicals z tagiem RFID na etykiecie w celu płynnego przesyłania danych do urządzenia, np. xxxxxx1003 lub xxxxxxx 4003. Więcej informacji na stronie www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Titripac® opakowania - wszystkie numery SKU kończące się na "4000, 4003, 9010, 9013" - więcej informacji na stronie www.sigmaaldrich.com/Titripac
Analysis Note
Postać ciecz
Stężenie substancji 0.4975 - 0.5025 mol/L
Niepewność pomiaru ± 0.0015 mol/L
Identyfikowalność NIST SRM
Stężenie jest określane przez miareczkowanie objętościowe i odnosi się do 20°C.
Stężenie substancji w tym roztworze wolumetrycznym jest identyfikowalne z pierwotnym standardowym materiałem odniesienia (SRM) z National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 723 Tris(hydroksymetylo)aminometan) za pomocą standardowego wolumetrycznego Tris(hydroksymetylo)aminometanu (numer artykułu 1.02408), certyfikowany materiał referencyjny zgodnie z ISO 17034, analizowany przez nasze akredytowane laboratorium kalibracyjne Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy zgodnie z DIN EN ISO/IEC 17025. Niepewność jest wyrażona jako rozszerzona niepewność pomiaru ze współczynnikiem rozszerzenia k=2 obejmującym poziom ufności 95%.
Uwaga: Miano jest współczynnikiem korekcyjnym korygującym zmiany objętości roztworu, sprzętu do miareczkowania, temperatury i innych warunków laboratoryjnych. W celu uzyskania prawidłowych wyników miareczkowania zaleca się określenie miana za pomocą sprzętu laboratoryjnego i w warunkach laboratoryjnych bezpośrednio po otwarciu nowej butelki i w regularnych odstępach czasu.
Other Notes
Zastępuje: SX1243K-6
Legal Information
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ChemiSphere is a trademark of Merch KGaA, Darmstadt, Germany
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas siarkowy
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?