Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 unit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 628,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41103403
628,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
aluminum adapter
agency
non-compendial
feature
autoclavable
packaging
pkg of 1 kit
manufacturer/tradename
MAS-100 NT®
application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with MAS-100 Eco®, for use with MAS-100 NT®
storage temp.
no temp limit
General description
Adapter do szklanej szalki Petriego jest dodatkowym akcesorium do próbników powietrza MAS-100®. Przenośne próbniki powietrza MAS-100® są przeznaczone do skutecznego monitorowania mikrobiologii powietrza w pomieszczeniach czystych i innych kontrolowanych środowiskach, w których zanieczyszczenie mikrobiologiczne ma bezpośredni wpływ na jakość produktu, okres przydatności do spożycia i pogorszenie jakości. Adapter jest wyściełany gumowymi krążkami, które utrzymują szklane szalki Petriego na miejscu bez ich uszkadzania. Umożliwia mocowanie szklanych szalek Petriego na próbnikach powietrza MAS-100®, MAS-100 NT®, MAS-100 NT® Ex i MAS-100 Eco®.
Application
Adapter do szklanej szalki Petriego jest dodatkowym akcesorium do mocowania szklanych szalek Petriego w próbnikach powietrza MAS-100®. Urządzenia do pobierania próbek mikrobiologicznych powietrza są szeroko stosowane w przemyśle farmaceutycznym i higieny osobistej, a także w przemyśle spożywczym, napojów i ochronie środowiska.
Legal Information
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 Eco is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 NT is a registered trademark of MBV AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?