Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 unit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 41 280,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41103403
41 280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
anodized aluminum
agency
non-compendial
description
pressure head
feature
no. of holes 300 autoclavable
manufacturer/tradename
MAS-100 CG Ex®
parameter
20 bar max. pressure (certified for use as a pressure vessel)
application(s)
compressed gas monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with MAS-100 CG Ex®
storage temp.
no temp limit
General description
Głowica próbkująca SHLF-CG jest dodatkowym akcesorium zaprojektowanym specjalnie do użytku z urządzeniem MAS-100 CG Ex®. Model MAS-100 CG Ex® został specjalnie opracowany do monitorowania i pomiaru zanieczyszczenia mikrobiologicznego sprężonych gazów. Metoda pobierania próbek opiera się na wypróbowanej i przetestowanej zasadzie Andersena i umożliwia stosowanie standardowych szalek Petriego o średnicy od 90 do 100 mm. Dołączona płytka sitowa jest identyczna z innymi perforowanymi pokrywami do próbników powietrza, takimi jak MAS-100 NT®, zapewniając 300 otworów o średnicy 0,6 mm, co daje D50 1,1 μm przy natężeniu przepływu 100 litrów / min. Głowica próbkująca jest certyfikowana do użytku jako zbiornik ciśnieniowy do maksymalnego ciśnienia 10 bar. Głowica próbkująca jest wykonana z anodyzowanego aluminium z trójzaciskami wykonanymi ze stali nierdzewnej i może być sterylizowana. Przyrząd jest urządzeniem kategorii 3 zgodnie z normą EN 600079-14:1997. Może być używany tylko w strefie 2 dla grup gazów IIA, IIB, IIC, narażonych na działanie substancji łatwopalnych, które stwarzają zagrożenie wybuchem w klasach temperatur od T1 do T6.
Application
Urządzenia do pobierania próbek mikrobiologicznych powietrza są szeroko stosowane w przemyśle farmaceutycznym i higieny osobistej, a także w przemyśle spożywczym, napojów i ochrony środowiska.
Legal Information
MAS-100 CG Ex is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 NT is a registered trademark of MBV AG
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?