The differences between the various EA solutions primarily lie in the dye concentrations for Light Green or Fast Green FCF, along with some other stain ingredients. Older formulations typically used Light Green, while EA65 formulations typically use Fast Green FCF. However, it's not possible to provide a detailed explanation of the differences due to the proprietary nature of dye concentrations as regarded by the division that manufactured product 1092710500 and the discontinued EA36. It is known, though, that EA36 and EA50 are generally considered to have the same basic formulation, and these formulations are typically used to stain PAP smears.
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 274,00 zł |
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
274,00 zł
Quality Segment
form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
pH
5.0-5.5 (20 °C in H2O)
transition temp
flash point 17 °C
density
0.82 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
20-25°C
General description
The 500 ml bottle provides 1500 - 2000 stainings. This product is registered as IVD and CE marked. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Application
Analysis Note
Nuclei:blue to dark violet
Cyanophilic cytoplasm:blue-green to green
Eosinophilic cytoplasm:pink
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
62.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
17 °C
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What are the differences between Papanicolaou EA-31, EA-36, and EA-50?