Przejdź do
1.09477
Roztwór buforowy
(di-sodium hydrogen phosphate/potassium dihydrogen phosphate), colour: green traceable to SRM from NIST and PTB pH 7.00 (20°C) Certipur®
Synonim(y):
Roztwór buforowy zabarwiony na zielono (diwodorofosforan sodu/diwodorofosforan potasu)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
100,00 zł
4 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
594,00 zł
10 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1440,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161706
eCl@ss:
32129211
100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
product line
Certipur®
pH
7.0 (20 °C in H2O)
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
Zielony roztwór buforowy diwodorofosforanu sodu/diwodorofosforanu potasu jest przygotowywany grawimetrycznie przy użyciu wysokiej jakości odczynników w zarejestrowanym laboratorium kalibracyjnym. Jego wartość pH 7,00 w temperaturze 20°C jest mierzona zgodnie z 5-punktową metodą kalibracji, przy użyciu kombinowanej elektrody szklanej. Pomiaru dokonuje się zgodnie z normą DIN 19268 przy użyciu referencyjnych roztworów buforowych zgodnych z normami DIN 19266, NIST, IUPAC, Ph. Eur i USP. Jego wartość pH jest silnie zależna od temperatury, dlatego podczas użytkowania należy utrzymywać stałą temperaturę.
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności.
Application
Roztwór buforowy jest przeznaczony do stosowania jako wzorzec kalibracyjny dla przyrządów do pomiaru pH lub elektrod pH oraz jako kontrola do pomiaru wartości pH roztworów.
Features and Benefits
  • Pomiary i kwalifikacja w laboratorium akredytowanym zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034
  • Bezpośrednia identyfikowalność z wtórnym wzorcem odniesienia NIST i pierwotnym certyfikowanym wzorcem odniesienia PTB
  • Gotowy do użycia roztwór
  • Dostępny w szczelnie zamkniętej plastikowej butelce, aby zapobiec zanieczyszczeniu
  • Towarzyszy mu szczegółowy i specyficzny dla partii certyfikat analizy (CoA) dla skutecznego audytu
  • Etykieta produktu jest zgodna z przewodnikiem ISO 31 i zawiera informacje o numerze zamówienia, opisie artykułu, numerze partii, danych dotyczących bezpieczeństwa i dacie ważności.
  • Materiał opakowaniowy poddany kompleksowym badaniom stabilności zgodnie z Przewodnikiem ISO 35
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór buforowy
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Temperatura zapłonu (°F)
not combustible
Temperatura zapłonu (°C)
not combustible
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
55965-84-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?