Przejdź do
1.09784
Zasilacz MAS-100 Iso MH®
including cord for EU, GB, US, JP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3970,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41122409
3970,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
aluminum hardware
agency
non-compendial
feature
electronic
packaging
pkg of 1 kit
application(s)
air monitoring
pharmaceutical
compatibility
for use with MAS-100 Iso MH®
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Zasilacz MAS-100 ISO MH® jest dodatkowym akcesorium przeznaczonym do stosowania z próbnikiem powietrza MAS-100 ISO MH®. Próbnik powietrza MAS-100 ISO MH® został specjalnie opracowany do monitorowania mikrobiologicznego powietrza w izolatorach, RABS i wysokiej jakości pomieszczeniach czystych. Zasilacz ma napięcie wejściowe od 100 do 240 V AC (47 do 63 Hz, 1,5 do 0,7 A) i napięcie wyjściowe 24 V DC ±5% (2,7 A). Zasilacz ma również przekrój poprzeczny przewodu 18AWG i Switchcraft S761KS12 z centralnym stykiem złącza 2,0 mm.
Application
Zasilacz MAS-100 ISO MH® jest dodatkowym akcesorium. Urządzenia do pobierania próbek powietrza MAS-100 ISO MH® są szeroko stosowane w przemyśle farmaceutycznym.
Legal Information
MAS-100 ISO MH is a registered trademark of MBV AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)