Przejdź do
1.09871
Roztwór kwasu solnego
Chloride standard, 1000 mg Cl- (HCl in H2O) Titrisol®
Synonim(y):
Chlorek standardowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 amp
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
222,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
36.46
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
1098214
MDL number:
eCl@ss:
25140904
222,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Titrisol®
technique(s)
chromatography: suitable, ion chromatography: suitable
pH
0.6 (20 °C in H2O)
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
zawartość (Cl-): 1000 mg / ampułkę
Metoda oznaczania: Miareczkowanie argentometryczne
(identyfikowalne z NIST - SRM 999b)
Dokładność metody: +/- 2 mg
Legal Information
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór kwasu solnego
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
WGK
nwg
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)